Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 18 mm precisionsskruvlock, nivå 3 högpresterande tillämpningar
Produktkod. 17323993 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Septum:
Blå silikon/klar PTFE
Röd silikon/naturlig PTFE
Silicone/Aluminum
Stil:
18 mm Headspace Screw Thread Cap
Hög temperatur
Mjuk
Kvantitet:
100 Pk.
1000 Pk.
5000 Pk.
Produktkod. 17323993
Brand: Thermo Scientific™ 6PMSC18ST2T
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd nivå 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ 18 mm precisionsskruvlock med skruvflaskor som har en 18 mm öppning för ultimat prestanda och känslighet från dina metoder, samtidigt som de bibehåller de högsta nivåerna av provsäkerhet och integritet.
Använda Thermo Scientific™ SureSTART™ 18 mm Precision Skruvlock med skruvflaskor som har en 18 mm öppning, inklusive vår SureSTART 10 mL och 20 mL Screw Top Headspace-flaskor (nivå 3). Välj nivå 3-produkter för ultimat prestanda och känslighet från dina metoder, samtidigt som du bibehåller de högsta nivåerna av provsäkerhet och integritet. Välj bland magnetiska stålkåpor med silikon/PTFE-septa för alla ändamål utformade för att minska problem med autosamplernålar. Välj High Temperature septa för att tillåta uppvärmning till över 250 °C utan överdriven uppmjukning av septum eller utsläpp av flyktiga ångor.
Våra prestandanivå 3-kapslar är speciellt designade och behandlade för masspektrometritillämpningar och innehåller de lägsta mängderna metaller, extraherbara ämnen och lakbara ämnen, vilket säkerställer att du konsekvent uppnår känslighet och selektivitet från dina mest utmanande analyter.
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Silver
Material Magnetisk stål
Septum Blå silikon/klar PTFE
Nivå Nivå 3
Stil Mjuk
Hårdhet 45 Strand
Produktlinje SureSTART nivå 3
Kvantitet 1000 Pk.
Tjocklek (metrisk) 2 mm
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Typ Precisionsskruvlock
Stängningsstorlek 18 mm
För användning med (utrustning) 18 mm skruvhuvudutrymmesflaskor