Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 18 mm precisionsskruvlock, nivå 3 högpresterande tillämpningar
Produktkod. 30286151 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Septum:
Blå silikon/klar PTFE
Röd silikon/naturlig PTFE
Silicone/Aluminum
Stil:
18 mm Headspace Screw Thread Cap
Hög temperatur
Mjuk
Kvantitet:
100 pk.
1000 Pk.
5000 Pk.
Produktkod. 30286151
Brand: Thermo Scientific™ 6PMSC18SA13
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd nivå 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ 18 mm precisionsskruvlock med skruvflaskor som har en 18 mm öppning för ultimat prestanda och känslighet från dina metoder, samtidigt som de bibehåller de högsta nivåerna av provsäkerhet och integritet.
Använda Thermo Scientific™ SureSTART™ 18 mm Precision Skruvlock med skruvflaskor som har en 18 mm öppning, inklusive vår SureSTART 10 mL och 20 mL Screw Top Headspace-flaskor (nivå 3). Välj nivå 3-produkter för ultimat prestanda och känslighet från dina metoder, samtidigt som du bibehåller de högsta nivåerna av provsäkerhet och integritet. Välj bland magnetiska stålkåpor med silikon/PTFE-septa för alla ändamål utformade för att minska problem med autosamplernålar. Välj High Temperature septa för att tillåta uppvärmning till över 250 °C utan överdriven uppmjukning av septum eller utsläpp av flyktiga ångor.
Our performance Level 3 caps are specially designed and treated for mass spectrometry applications and contain the lowest amounts of metals, extractables, and leachables, ensuring that you consistently achieve sensitivity and selectivity from your most challenging analytes.
The SureSTART Performance Levels
SureSTART vials, caps, inserts, septa, and kits are available in three performance levels. Now you can choose the products that best suit your analytical, performance, or budget needs.
• Level 1: Everyday analysis
Chromatography approved
SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID.
• Level 2: High-throughput analysis
When robustness and reproducibility are key
SureSTART Level 2 vials have very low metal contents and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. The septa are conditioned to provide a very low level of chromatographic extractables. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow.
• Level 3: High performance
When sensitivity is a must
SureSTART Level 3 products are packed in a clean environment according to our own hygiene concept and regulations to protect against contaminating factors. The vials contain the lowest levels of extractable metals and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. The septa are conditioned to provide the lowest level of chromatographic extractables. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Färg Silver
Diameter (metrisk) Yttre 18 mm
Material Steel
Förslits No
Sterilitet Non-sterile
Disponibel Single-use
Septum Silicone/Aluminum
För användning med (applikation) PFAS Headspace analysis
Inkluderar Assembled silicone/aluminum septum
Material (tätning) Silicone/Aluminum
Storlek (metrisk) öppning 8 mm
Stil 18 mm Headspace Screw Thread Cap
Hårdhet 50 Shore A
Autoklaveringsbar Autoclavable
Höjd (metrisk) 11 mm
Kvantitet 100 pk.
Tjocklek (metrisk) 1.3 mm
Typ Cap and Septa
Stängningsstorlek 18 mm
För användning med (utrustning) Headspace autosampler
Diameter (metriskt) hål 8 mm
Typ av flaska 18 mm Headspace Screw Thread Vials
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado