Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL Glass Crimp Top-flaskor, nivå 1 vardagsanalys
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använda SureSTART™ 2 mL Glass Crimp Top Vials, Performance Level 1, för vardagskromatografianalys. De är specifikationscertifierade och uppfyller Pharmacopias krav.
Använd prestationsnivå 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL Glass Crimp Top-flaskor för daglig kromatografianalys. De ger ett prisvärt val och kan användas med alla GC- och HPLC/UHPLC-instrumenttyper. Dessa 2 ml crimptopflaskor av glas är specifikationscertifierade för att säkerställa autosampler-kompatibla fysiska dimensioner. Välj mellan klart och bärnstensfärgat glas. Flaskorna uppfyller alla krav i USA, EU och JPN Pharmacopia. Försegla dessa krimpflaskor med 11 mm krimplock av aluminium och septa med hjälp av ett manuellt eller elektroniskt krimpverktyg.
Prestandanivå 1 injektionsflaskor– för vardagsanalyser
- Ha en enda våg på flaskan
- Bekväm skrivlapp på flaskorna
- Lämplig för GC- och HPLC/UHPLC-applikationer
- Är lämpliga för QA/QC-applikationer som använder kärndetektorer
- För användning för att verifiera förekomst av föreningar och kvantifiera med hjälp av detektionstekniker som UV, DAD/PDA, RI, Fluorescens, ELSD, FID, NPD och ECD
Specifikationscertifierad
- Alla Thermo Scientific SureSTART flaskor är dimensionellt verifierade
- Inspekteras genom automatiserad optisk inspektion och mätning för att säkerställa kritiska dimensioner och toleranser
- Enhetlig och felfri
Spårbart parti
- 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
- Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) öppning | 6 mm |
| Färg | Clear |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Klart glas |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Disponibel | Single-use |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| För användning med (applikation) | HPLC, GC |
| Graderad | Yes |
| Infoga typ | None |
| Visa mer |