Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL Glass Crimp Top-flaskor, nivå 2 High-Throughput-applikationer
Produktkod. 17383793 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Material:
Bärnstensfärgat glas
Klart glas
Antal per förpackning:
100/pack
1000/pack
5000/pack
Produktkod. 17383793
Brand: Thermo Scientific™ 6ACV112PT
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välja SureSTART™ 2 mL Glass Crimp Top Vials, Performance Level 2, för att säkerställa data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde i applikationer med hög genomströmning.
Välja Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL Glass Crimp Top Vials, Performance Level 2, för att säkerställa data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde i högkapacitetsapplikationer som använder GC, HPLC/UHPLC och enkel- eller trippelkvadrupol MS-system. Använd dessa flaskor för rutinmässiga QA/QC-tillämpningar, där analytnivåerna är uppnåbara eller nära metodens detektionsnivå. De har mycket låg metallhalt, extraherbara och lakbara och uppfyller höga standarder så att du kan uppfylla dina regulatoriska krav. De är specifikationscertifierade för att säkerställa deras fysiska dimensioner och autosamplerkompatibilitet.
Funktioner
  • Finns i klart och bärnstensfärgat glas
  • Uppfyll alla krav i USA, EU, JPN Pharmacopeia
  • Använd 11 mm crimplock och septa för att försegla dessa flaskor
  • Använda Thermo Scientific manuella eller elektroniska crimpers och decrimpers för att försegla och ta bort dina crimplock
  • Köp i bulk för större besparingar
Prestandanivå 2 injektionsflaskor– för applikationer med hög genomströmning
  • Identifieras av två vågor på flaskan
  • Bekväm skrivyta
  • Lämplig för GC, HPLC/UHPLC och masspektrometri (MS)-tillämpningar
Specifikationscertifierad
  • Alla Thermo Scientific SureSTART flaskor är dimensionellt verifierade
  • Inspekteras genom automatiserad optisk inspektion och mätning för att säkerställa kritiska dimensioner och toleranser
  • Enhetlig och felfri
Spårbart parti
  • 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
  • Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Bärnstensfärgat glas
Volym (metrisk) 2 mL
Nivå Nivå 2
Antal per förpackning 1000/pack
Storlek (metrisk) öppning 11 mm
Volym (metrisk) Rest 170μ L
Basstil Platt bas
Produktlinje SureSTART Nivå 2
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
Förslutningstyp Crimp Cap
Höjd (metrisk) 32 mm
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Typ 2 ml krimpglasflaska, nivå 2
Markeringspunkt Ja
Volym (metrisk) Användbar 1.5 mL