Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL Glas Crimp Top Vials, nivå 3 högpresterande applikationer
Använda SureSTART™ 2 mL Glass Crimp Top Vials, Performance Level 3, för högpresterande GC-MS-applikationer.
216.00 SEK - 9630.00 SEK
Specifikationer
Material Klart glas
Volym (metrisk) 2 mL
Nivå Nivå 3
Storlek (metrisk) öppning 11 mm
Basstil Platt bas
Se fler specifikationer
Produkter 3
Produktkod Brand Antal per förpackning Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Antal per förpackning Pris Kvantitet och tillgänglighet  
17303953
Visa dokument Kampanjdetaljer
Thermo Scientific™
6PCV11-1P
100/Pk.
216.00 SEK
Paket med 100
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
17313953
Visa dokument
Thermo Scientific™
6PCV11-1PF
5000:-/förpackning
9630.00 SEK
Paket med 5000
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 09-09-2025
Lägg i varukorgen
17323953
Visa dokument Kampanjdetaljer
Thermo Scientific™
6PCV11-1PT
1000/pack
2030.00 SEK
Paket med 1000
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Visa mer
Specifikationer
Specifikationer
Klart glas
Nivå 3
Platt bas
2 mL
32 mm
2 ml krimpglasflaska, nivå 2
1.5 mL
2 mL
11 mm
SureSTART nivå 3
Crimp Cap
Specifikationscertifierad
Ja
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL Glas Crimp Top Vials, nivå 3 högpresterande applikationer