Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL skruvflaskor av glas, nivå 1 vardagsanalys
Produktkod. 17344143 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Amber
Clear
Kvantitet:
100/förpackning
1000/Cs.
5000/Cs.
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kvantitet
17344143 Clear 1000/Cs.
17324143 Clear 100/förpackning
17334143 Clear 5000/Cs.
17354143 Amber 100/förpackning
17374143 Amber 1000/Cs.
17364143 Amber 5000/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17344143 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CHSV910PT
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
View all promotions
Beräknad leverans: 15-12-2026
Använda SureSTART™ 2 mL skruvflaskor av glas, prestandanivå 1, för vardagliga HPLC- eller GC-analyser. De är specifikationscertifierade och uppfyller Pharmacopias krav.
Använd prestationsnivå 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL skruvflaskor av glas för daglig kromatografianalys. De ger ett prisvärt val och kan användas med alla GC- och HPLC/UHPLC-instrumenttyper. Dessa 2 mL flaskor med skruvlock av glas är specifikationscertifierade för att säkerställa autosampler-kompatibla fysiska dimensioner. Välj mellan klart och bärnstensfärgat glas. Flaskorna uppfyller alla krav i USA, EU och JPN Pharmacopia. Försegla dessa flaskor med skruvlock med 9 mm skruvlock och septa.
Prestandanivå 1 injektionsflaskor– för vardagsanalyser
  • Ha en enda våg på flaskan
  • Bekväm skrivlapp på flaskorna
  • Är lämpliga för QA/QC-applikationer som använder kärndetektorer
  • Lämplig för GC- och HPLC/UHPLC-applikationer
  • För användning för att verifiera förekomst av föreningar och kvantifiera med hjälp av detektionstekniker som UV, DAD/PDA, RI, Fluorescens, ELSD, FID, NPD och ECD
Specifikationscertifierad
  • Alla Thermo Scientific SureSTART flaskor är dimensionellt verifierade
  • Inspekteras genom automatiserad optisk inspektion och mätning för att säkerställa kritiska dimensioner och toleranser
  • Enhetlig och felfri
Spårbart parti
  • 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
  • Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (metrisk) öppning 6 mm
Färg Clear
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Klart glas
Sterilitet Non-sterile
Disponibel Single-use
Volym (metrisk) 2 mL
För användning med (applikation) HPLC, GC
Graderad Yes
Infoga typ None
Material (Beläggning) No
Förpackningstyp 10 Pks. of 100
Storlek (metrisk) öppning 9 mm
Trådstil 9 mm Short Thread
Volym (metrisk) Rest 170μ L
Basstil Platt botten
Produktlinje SureSTART Nivå 1
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
Förslutningstyp Skruvlock med kort gänga
Kvantitet 1000/Cs.
Stängningsstorlek 9 mm
Markeringspunkt Ja
Volym (metrisk) Användbar 1.5 mL
För användning med (utrustning) 9 mm Skruvlock och Septa
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Höjd (metrisk) 32 mm
Produkttyp Skruvgängflaska