Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL skruvflaskor av glas, nivå 1 vardagsanalys
Produktkod. 17354143 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Material:
Bärnstensfärgat glas
Klart glas
Kvantitet:
100/Pk.
1000/Cs.
5000/Cs.
Produktkod. 17354143
Brand: Thermo Scientific™ CHSV920P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda SureSTART™ 2 mL skruvflaskor av glas, prestandanivå 1, för vardagliga HPLC- eller GC-analyser. De är specifikationscertifierade och uppfyller Pharmacopias krav.
Använd prestationsnivå 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL skruvflaskor av glas för daglig kromatografianalys. De ger ett prisvärt val och kan användas med alla GC- och HPLC/UHPLC-instrumenttyper. Dessa 2 mL flaskor med skruvlock av glas är specifikationscertifierade för att säkerställa autosampler-kompatibla fysiska dimensioner. Välj mellan klart och bärnstensfärgat glas. Flaskorna uppfyller alla krav i USA, EU och JPN Pharmacopia. Försegla dessa flaskor med skruvlock med 9 mm skruvlock och septa.
Prestandanivå 1 injektionsflaskor– för vardagsanalyser
  • Ha en enda våg på flaskan
  • Bekväm skrivlapp på flaskorna
  • Är lämpliga för QA/QC-applikationer som använder kärndetektorer
  • Lämplig för GC- och HPLC/UHPLC-applikationer
  • För användning för att verifiera förekomst av föreningar och kvantifiera med hjälp av detektionstekniker som UV, DAD/PDA, RI, Fluorescens, ELSD, FID, NPD och ECD
Specifikationscertifierad
  • Alla Thermo Scientific SureSTART flaskor är dimensionellt verifierade
  • Inspekteras genom automatiserad optisk inspektion och mätning för att säkerställa kritiska dimensioner och toleranser
  • Enhetlig och felfri
Spårbart parti
  • 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
  • Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Bärnstensfärgat glas
Nivå Nivå 1
Storlek (metrisk) öppning 9 mm
Volym (metrisk) Rest 170μ L
Basstil Platt botten
Produktlinje SureSTART
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
Förslutningstyp Skruvlock med kort gänga
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 100/Pk.
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Typ 2 mL skruvflaska av glas, nivå 1
Stängningsstorlek 9 mm
Markeringspunkt Ja
Volym (metrisk) Användbar 1.5 mL
För användning med (utrustning) 9 mm Skruvlock och Septa