Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL skruvflaskor av glas, nivå 3 högpresterande applikationer
Produktkod. 17344083 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Amber
Clear
Material (Beläggning):
No
Silanized
Trådstil:
9 mm Short Thread
9 mm SureStop Short Thread
Kvantitet:
100/Pk.
1000/Pk.
5000/Pk.
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Material (Beläggning) Trådstil Kvantitet
17344083 Amber No 9 mm SureStop Short Thread 100/Pk.
17354073 Clear No 9 mm Short Thread 100/Pk.
17364073 Clear No 9 mm Short Thread 5000/Pk.
17304083 Clear No 9 mm SureStop Short Thread 100/Pk.
17314083 Clear No 9 mm SureStop Short Thread 5000/Pk.
17324083 Clear No 9 mm SureStop Short Thread 1000/Pk.
17334083 Clear No 9 mm Short Thread 1000/Pk.
17354083 Amber No 9 mm SureStop Short Thread 5000/Pk.
17364083 Amber No 9 mm SureStop Short Thread 1000/Pk.
17374083 Clear Silanized 9 mm Short Thread 100/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17344083 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 6PSV92PSS
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-12-2026
Använda SureSTART™ 2 mL skruvflaskor av glas, prestandanivå 3, för högpresterande GC-MS och LC-MS applikationer.
Välja Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL skruvflaskor av glas, prestandanivå 3, för högpresterande applikationer, när känslighet är ett måste. Nivå 3-flaskor är designade för att skydda dina mest värdefulla prover och leverera konsekventa, reproducerbara resultat för dina mest krävande analyser. Detta erbjudande inkluderar Thermo Scientific™ SureStop™ flaskor, som när de används med 9 mm AVCS™ skruvlock, säkerställ en optimal tätning varje gång. De SureStop vial-AVCS lock-system är speciellt utformat för att förhindra skruvgänga flaskfel såsom lutning av locket, deformiteter av locket, lossade septa eller septum genom att trycka igenom, vilket förhindrar injektionsfel och provavdunstning.
Funktioner
  • Finns i bärnsten och klarglas
  • Specifikation Certifierad för att säkerställa deras fysiska dimensioner för autosamplerkompatibilitet
  • Uppfyll alla krav i USA, EU, JPN Pharmacopeia
  • Köp i bulk för större besparingar
Prestandanivå 3 injektionsflaskor– för högpresterande applikationer
  • Identifieras av tre vågor på flaskan
  • Bekväm skrivlapp för många av flaskorna
  • Lämplig för GC, HPLC/UHPLC och masspektrometri (MS)-tillämpningar
  • Rekommenderas för användning med Thermo Scientific™ GC och LC Orbitrap™ MS-system och annan högupplöst exakt massa (HRAM ) instrument
Specifikationscertifierad
  • Alla Thermo Scientific SureSTART flaskor är dimensionellt verifierade
  • Inspekteras genom automatiserad optisk inspektion och mätning för att säkerställa kritiska dimensioner och toleranser
  • Enhetlig och felfri
Spårbart parti
  • 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
  • Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) öppning 6 mm
Färg Amber
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Bärnstensfärgat glas
Sterilitet Non-sterile
Disponibel Single-use
Volym (metrisk) 2 mL
För användning med (applikation) (U)HPLC, GC, MS
Graderad Yes
Infoga typ No
Material (Beläggning) No
Förpackningstyp 1 Pk. of 100
Storlek (metrisk) öppning 9 mm
Trådstil 9 mm SureStop Short Thread
Volym (metrisk) Rest <170 μL
Basstil Platt bas
Produktlinje SureSTART nivå 3
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
Förslutningstyp SureStop-skruvkork
Kvantitet 100/Pk.
Stängningsstorlek 9 mm
Markeringspunkt Ja
Volym (metrisk) Användbar 1.5 mL
För användning med (utrustning) HPLC/GC Autosampler
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Höjd (metrisk) 32 mm
Produkttyp Skruvgängflaska