Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml glasflaskor med tryckknappar, nivå 2 högkapacitetsapplikationer
Använda SureSTART™ 2 mL Snap Top-flaskor av glas, prestandanivå 2, för att säkerställa data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde i applikationer med hög genomströmning.
182.00 SEK - 13570.00 SEK
Specifikationer
Volym (metrisk) | 2 mL |
---|---|
Nivå | Nivå 2 |
Storlek (metrisk) öppning | 11 mm |
Volym (metrisk) Rest | 170μ L |
Basstil | Platt bas |
Produktkod | Brand | Material | Antal per förpackning | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Material | Antal per förpackning | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
17353853
|
Thermo Scientific™
6ARV11-1P |
Klart glas | 100/pack |
182.00 SEK
Paket med 100 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
17363853
|
Thermo Scientific™
6ARV11-1PF |
Klart glas | 5000/pack |
8200.00 SEK
Paket med 5000 |
Beräknad leverans: 04-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
17373853
|
Thermo Scientific™
6ARV11-1PT |
Klart glas | 1000/pack |
1730.00 SEK
Paket med 1000 |
Beräknad leverans: 10-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
17383853
|
Thermo Scientific™
6ARV11-2P |
Bärnstensfärgat glas | 100/pack |
301.00 SEK
Paket med 100 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
17393853
|
Thermo Scientific™
6ARV11-2PF |
Bärnstensfärgat glas | 5000/pack |
13570.00 SEK
Paket med 5000 |
Beräknad leverans: 12-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
17303863
|
Thermo Scientific™
6ARV11-2PT |
Bärnstensfärgat glas | 1000/pack |
2860.00 SEK
Paket med 1000 |
Beräknad leverans: 04-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
Beskrivning
Välja Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL Snapflaskor av glas, prestandanivå 2, för att säkerställa data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde i applikationer med hög genomströmning som använder GC, HPLC/UHPLC och en- eller trippelkvadrupol MS-system. Använd nivå 2-flaskor för rutinmässiga QA/QC-applikationer, där analytnivåerna är uppnåbara eller nära metodens detektionsnivå. Tillgängliga i klart och bärnstensfärgat glas, flaskor med snäpplock har mycket låg metallhalt, extraherbara och lakbara och uppfyller höga standarder så att du kan uppfylla dina regulatoriska krav. De är specifikationscertifierade för att säkerställa deras fysiska dimensioner och autosamplerkompatibilitet.
Funktioner
- Uppfyll alla krav i USA, EU, JPN Pharmacopeia
- Använda Thermo Scientific 11 mm snäpplock& septa eller 11 mm crimplock& septa för att försegla denna flaska
- Använda Thermo Scientific manuella eller elektroniska crimpers och decrimpers för att försegla och ta bort crimp toppen från flaskan
- Köp i bulk för större besparingar
- Våra snäpplock ger en mycket tät försegling tack vare sitt mjuka polyetenmaterial (PE) och dubbla snäppfunktion
Prestandanivå 2 injektionsflaskor– för applikationer med hög genomströmning
- Identifieras av två vågor på flaskan
- Bekväm skrivyta
- Lämplig för GC, HPLC/UHPLC och masspektrometri (MS)-tillämpningar
Specifikationscertifierad
- Alla Thermo Scientific SureSTART flaskor är dimensionellt verifierade
- Inspekteras genom automatiserad optisk inspektion och mätning för att säkerställa kritiska dimensioner och toleranser
- Enhetlig och felfri
Spårbart parti
- 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
- Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
Specifikationer
2 mL | |
11 mm | |
Platt bas | |
2 mL | |
32 mm | |
2 mL Snap Glasflaska, nivå 2 | |
1.5 mL |
Nivå 2 | |
170μ L | |
SureSTART Nivå 2 | |
Snap Cap | |
Specifikationscertifierad | |
Ja |