Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL GULD-Grade glasskruv och crimp toppflaskor, nivå 3 högpresterande applikationer
Produktkod. 17374073 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Förslutningstyp:
Crimp Cap
Skruvlock
Antal per förpackning:
100/förpackning
1000/pack
5000:-/förpackning
Produktkod. 17374073
Brand: Thermo Scientific™ 6PSV91PG
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda SureSTART™ 2 mL GULD-Grade glasskruv och crimp toppflaskor, prestandanivå 3, vid analys av analyter som kraftigt adsorberar på glasytan eller är känsliga för provets pH-förändringar.
Välja Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL GOLD-Grade klarglasskruv och crimp toppflaskor, prestandanivå 3, vid analys av analyter som polära föreningar som kraftigt adsorberar på glasytan eller är känsliga för provets pH-förändringar. Dessa nivå 3-flaskor för högpresterande applikationer är gjorda av lågadsorptionsglas av GOLD-grad och erbjuder:
  • Högsta glasrenhet tillgänglig
  • Lägsta möjliga ytaktivitet
  • Ultralåg adsorption och pH-förskjutning för ultraspåranalys
Nivå 3-flaskor är designade för att skydda dina mest värdefulla prover och leverera konsekventa, reproducerbara resultat för dina mest krävande analyser. De är specifikationscertifierade för att säkerställa deras fysiska dimensioner och autosamplerkompatibilitet, och uppfyller alla krav i USA, EU, JPN Pharmacopeia.
Köp i bulk för större besparingar.
Funktioner
GULD-grade skruv- och crimpflaskor:
  • Använd 9 mm skruvlock och septa eller 11 mm crimplock och septa för att försegla skruvlock respektive crimptopflaskor
  • Använda Thermo Scientific manuella eller elektroniska crimpers och decrimpers för att försegla och ta bort crimp toppen från flaskan
Prestandanivå 3 injektionsflaskor– för högpresterande applikationer
  • Identifieras av tre vågor på flaskan
  • Bekväm skrivyta
  • Lämplig för GC, HPLC/UHPLC och masspektrometri (MS)-tillämpningar
  • Rekommenderas för användning med Thermo Scientific™ GC och LC Orbitrap™ MS-system och annan högupplöst exakt massa (HRAM ) instrument
Specifikationscertifierad
  • Alla Thermo Scientific SureSTART flaskor är dimensionellt verifierade
  • Inspekteras genom automatiserad optisk inspektion och mätning för att säkerställa kritiska dimensioner och toleranser
  • Enhetlig och felfri
Spårbart parti
  • 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
  • Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Klart glas
Volym (metrisk) 2 mL
Nivå Nivå 3
Antal per förpackning 100/förpackning
Storlek (metrisk) öppning 9 mm
Basstil Platt bas
Produktlinje SureSTART nivå 3
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 32 mm
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Typ 2 mL GULD SureStop™ Skruvflaska av glas, nivå 3
Markeringspunkt Ja
Volym (metrisk) Användbar 1.5 mL