Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL polypropen Snap Top Microvials för< 2 mL prover, nivå 1 vardagsanalys
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
Använda SureSTART™ 2 mL Polypropylene Snap Top Microvials, Performance Level 1, för daglig analys av< 2 mL prover med polära lösningsmedel eller vatten/polära lösningsmedelsblandningar.
Använd prestationsnivå 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL polypropen Snap Top Microvials för daglig kromatografianalys av< 2 ml prover. De ger ett prisvärt val och kan användas med alla HPLC/UHPLC-instrumenttyper. Dessa genomskinliga plastflaskor på 2 mL är specifikationscertifierade för att säkerställa autosampler-kompatibla fysiska dimensioner. Försegla dessa flaskor med snäpplock med 11 mm snäpplock och septa, som säljs separat.
Prestandanivå 1 injektionsflaskor– för vardagsanalyser
- Ha en enda våg på flaskan
- Är lämpliga för QA/QC-applikationer som använder kärndetektorer
- Polypropylenflaskor rekommenderas vid analys av polära föreningar/analyter
- Lämplig för HPLC/UHPLC-applikationer
- För användning för att verifiera förekomst av förening och kvantifiera med detektionstekniker som UV, DAD/PDA, RI, ELSD och fluorescens
- Rekommenderas inte för användning med opolära lösningsmedel
Specifikationscertifierad
- Alla Thermo Scientific SureSTART flaskor är dimensionellt verifierade
- Inspekteras genom automatiserad optisk inspektion och mätning för att säkerställa kritiska dimensioner och toleranser
- Enhetlig och felfri
Spårbart parti
- 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
- Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) öppning | 6 mm |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Disponibel | Single-use |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| För användning med (applikation) | (U)HPLC, MS, PFAS |
| Graderad | No |
| Infoga typ | Fixed Insert |
| Show More |