Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mL Glas Crimp Top Headspace-flaskor, nivå 1 vardagsanalys
Produktkod. 17334123 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Basstil:
Fyrkantig kant, platt botten
Fyrkantig kant, rund botten
Kvantitet:
100/Pk.
1000/Pk.
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Basstil Kvantitet
17334123 Fyrkantig kant, rund botten 1000/Pk.
17314123 Fyrkantig kant, rund botten 100/Pk.
17905391 Fyrkantig kant, platt botten 100/Pk.
17324123 Fyrkantig kant, rund botten -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17334123 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CHCV2014T
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Använda SureSTART™ 20 mL Glass Crimp Top Headspace-flaskor, prestandanivå 1, för daglig kromatografianalys. De är specifikationscertifierade och uppfyller Pharmacopias krav.
Använd prestationsnivå 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mL Glass Crimp Top-flaskor för daglig kromatografianalys. De ger ett prisvärt val och kan användas med alla headspace GC-instrumenttyper. Dessa headspace-flaskor är gjorda av överlägsen kvalitetsglas av hydrolytisk klass (Typ 1) och har en tjockare glasvägg för att motstå högre temperaturer och inre tryck för analys av flyktig gas i flaskans headspace. Flaskorna är specifikationscertifierade för att säkerställa autosampler-kompatibla fysiska dimensioner och uppfyller alla krav i USA, EU och JPN Pharmacopia. Försegla dessa krimpflaskor med 20 mm krimplock av aluminium och septa med ett manuellt eller elektroniskt krimpverktyg.
Prestandanivå 1 injektionsflaskor– för vardagsanalyser
  • Ha en enda våg på flaskan
  • Bekväm skrivlapp på flaskorna
  • Är lämpliga för QA/QC-applikationer som använder kärndetektorer
  • För användning för att verifiera förekomst av föreningar och kvantifiera med hjälp av detektionstekniker som FID, ECD TCD och NPD
Specifikationscertifierad
  • Alla Thermo Scientific SureSTART flaskor är dimensionellt verifierade
  • Inspekteras genom automatiserad optisk inspektion och mätning för att säkerställa kritiska dimensioner och toleranser
  • Enhetlig och felfri
Spårbart parti
  • 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
  • Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) öppning 12.5 mm
Färg Clear
Diameter (metrisk) Yttre 22.5 mm
Material Klart glas
Sterilitet Non-sterile
Disponibel Single-use
Volym (metrisk) 20 mL
För användning med (applikation) Headspace
Graderad Yes
Infoga typ None
Material (Beläggning) No
Förpackningstyp 10 Pks. of 100
Storlek (metrisk) öppning 20 mm
Volym (metrisk) Rest <0.8 mL
Basstil Fyrkantig kant, rund botten
Produktlinje SureSTART Nivå 1
Volym (metrisk) Totalt 20 mL
Förslutningstyp Crimp Cap
Kvantitet 1000/Pk.
Stängningsstorlek 20 mm
Markeringspunkt Ja
Volym (metrisk) Användbar 18 mL
För användning med (utrustning) 20 mm Crimp Tops och Septa
Typ av flaska Headspace Vials
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Höjd (metrisk) 75.5 mm
Produkttyp Crimp Top Headspace-flaska