Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Crimp Caps, Nivå 1 Vardagsanalys
Produktkod. 17334103 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Guld
Silver
Septum:
Blå silikon/klar PTFE
Blå silikon/vit PTFE
Grå Butyl/Grå PTFE, Gjuten
Öppna Top
Material:
Aluminium
Magnetisk stål
Kvantitet:
100-pack
1000-pack
5000-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Septum Material Kvantitet Förpackningsstorlek
17334103 Silver Grå Butyl/Grå PTFE, Gjuten Aluminium 100-pack -
17384103 Silver Grå Butyl/Grå PTFE, Gjuten Aluminium 1000-pack -
17344103 Silver Grå Butyl/Grå PTFE, Gjuten Aluminium 5000-pack -
17354103 Guld Grå Butyl/Grå PTFE, Gjuten Magnetisk stål 100-pack -
17374103 Guld Grå Butyl/Grå PTFE, Gjuten Magnetisk stål 1000-pack -
17364103 Guld Grå Butyl/Grå PTFE, Gjuten Magnetisk stål 5000-pack -
17394103 Silver Blå silikon/vit PTFE Aluminium 100-pack -
17344113 Silver Blå silikon/vit PTFE Aluminium 1000-pack -
17304113 Silver Blå silikon/vit PTFE Aluminium 5000-pack -
17314113 Guld Blå silikon/klar PTFE Magnetisk stål 100-pack -
17334113 Guld Blå silikon/klar PTFE Magnetisk stål 1000-pack -
17324113 Guld Blå silikon/klar PTFE Magnetisk stål 5000-pack -
17865224 Silver Öppna Top Aluminium 100-pack Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 17334103 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CHCC201
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Välj nivå 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Crimp Caps för kromatografigodkända, kostnadsoptimerade produkter som är lämpliga för vardagsanalyser och kompatibla med alla instrumenttyper.
Använda Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Crimp Caps med crimp vials som har en 20 mm öppning, inklusive vår SureSTART 20 mL Glas Crimp Top Headspace-flaskor (nivå 1). Välj nivå 1-kapslar för kromatografigodkända, kostnadsoptimerade produkter som är lämpliga för vardagsanalyser och kompatibla med alla instrumenttyper. Välj mellan aluminium och magnetiska stålkåpor med silikon/PTFE eller butyl/PTFE septa utformade för att minska problem med autosampler nålar. Använda Thermo Scientific™ Manuella eller elektroniska crimpers och decappers för enkel applicering och borttagning av crimplock.
Våra prestandanivå 1-kapslar är kostnadseffektiva och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser.
Nivå 1 SureSTART 20 mm crimp-lock har formgjutna septor med upphöjda tätnings- och injektionsmärken. De består av butylelastomer täckta med ett tunt lager PTFE på en yta.
Prestandanivåerna SureSTART
SureSTART Flaskor, kapslar, insatser, septa och kit finns tillgängliga i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestationsmässiga eller budgetmässiga behov.
Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Level 1 Produkterna är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
Nivå 2: Höggenomströmningsanalys
När robusthet och reproducerbarhet är avgörande
SureSTART Level 2 Flaskor har mycket låga metallhalter och lakbart material för att säkerställa att de uppfyller de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septorna är konditionerade för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extrakterbara ämnen. Dessa produkter stödjer rutinmässiga analyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
Nivå 3: Hög prestation
När känslighet är ett måste
SureSTART Level 3 Produkterna packas i en ren miljö enligt vår egen hygienprincip och regler för att skydda mot föroreningar. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av utvinningsbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septorna är konditionerade för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extrakterbara ämnen. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av och provsäkerhet och integritet.
Alla SureSTART ampuller, stängningar och septor är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg (sigill) Grå/Grå
Färg Silver
Material Aluminium
Förslits No
Sterilitet Non-sterile
Disponibel Single-use
Septum Grå Butyl/Grå PTFE, Gjuten
Inkluderar Septum
Nivå Nivå 1
Hårdhet 50 Shore
Produktlinje SureSTART
Kvantitet 100-pack
Tjocklek (metrisk) 3 mm
Stängningsstorlek 20 mm
För användning med (utrustning) 20 mm Crimp Headspace-flaskor
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Silver)
ACT-etikett Ja
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Produkttyp Krymplock
Septum Color Gray/Gray