Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Crimp Caps, Nivå 1 Vardagsanalys
Produktkod. 17865224 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Färg:
Guld
Silver
Septum:
Blå silikon/klar PTFE
Blå silikon/vit PTFE
Grå Butyl/Grå PTFE, Gjuten
Öppna Top
Material:
Aluminium
Magnetisk stål
Kvantitet:
100 Pk.
100-pack
1000 Pk.
5000 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 17865224
Brand: Thermo Scientific™ 6ECC20OT
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Välj nivå 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Crimp Caps för kromatografigodkända, kostnadsoptimerade produkter som är lämpliga för vardagsanalyser och kompatibla med alla instrumenttyper.
Använda Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Crimp Caps med crimp vials som har en 20 mm öppning, inklusive vår SureSTART 20 mL Glas Crimp Top Headspace-flaskor (nivå 1). Välj nivå 1-kapslar för kromatografigodkända, kostnadsoptimerade produkter som är lämpliga för vardagsanalyser och kompatibla med alla instrumenttyper. Välj mellan aluminium och magnetiska stålkåpor med silikon/PTFE eller butyl/PTFE septa utformade för att minska problem med autosampler nålar. Använda Thermo Scientific™ Manuella eller elektroniska crimpers och decappers för enkel applicering och borttagning av crimplock.
Våra prestandanivå 1-tak är kostnadseffektiva och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser.
Nivå 1 SureSTART 20 mm Crimp Caps har gjutna septa med upphöjda tätnings- och injektionsmärken. De är sammansatta av butylelastomer täckt med ett tunt lager av PTFE på ena ytan.
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Silver
Material Aluminium
Septum Öppna Top
Produktlinje SureSTART Nivå 1
Kvantitet 100-pack
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Typ Crimp Cap
Stängningsstorlek 20 mm
För användning med (utrustning) Crimp Top Headspace-flaska