Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Crimp Caps, nivå 2 högkapacitetsapplikationer
Produktkod. 17313783 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Septum:
Blå silikon/klar PTFE
Röd silikon/naturlig PTFE
Silikon/Aluminium
Svart Butyl/Grå PTFE
Vit silikon/beige PTFE
Material:
Aluminium
Magnetisk stål
Hårdhet:
40 Shore
45 Strand
50 Shore
55 Strand
Kvantitet:
100-pack
1000-pack
5000-pack
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Septum Material Hårdhet Kvantitet
17313783 Svart Butyl/Grå PTFE Aluminium 50 Shore 100-pack
17323783 Svart Butyl/Grå PTFE Aluminium 50 Shore 5000-pack
17333783 Svart Butyl/Grå PTFE Aluminium 50 Shore 1000-pack
17343783 Vit silikon/beige PTFE Aluminium 45 Strand 100-pack
17353783 Vit silikon/beige PTFE Aluminium 45 Strand 5000-pack
17363783 Vit silikon/beige PTFE Aluminium 45 Strand 1000-pack
17343833 Blå silikon/klar PTFE Magnetisk stål 40 Shore 100-pack
17353833 Blå silikon/klar PTFE Magnetisk stål 40 Shore 5000-pack
17363833 Blå silikon/klar PTFE Magnetisk stål 40 Shore 1000-pack
17373833 Röd silikon/naturlig PTFE Magnetisk stål 55 Strand 100-pack
17383833 Röd silikon/naturlig PTFE Magnetisk stål 55 Strand 5000-pack
17393833 Röd silikon/naturlig PTFE Magnetisk stål 55 Strand 1000-pack
17303843 Vit silikon/beige PTFE Aluminium 45 Strand 100-pack
17313843 Vit silikon/beige PTFE Aluminium 45 Strand 5000-pack
17323843 Vit silikon/beige PTFE Aluminium 45 Strand 1000-pack
30286152 Silikon/Aluminium Aluminium 50 Shore 100-pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 17313783 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 6ACC20PFT
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Använd nivå 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Crimp Caps med crimpflaskor som har en 20 mm öppning för dina applikationer med hög genomströmning, när robusthet och reproducerbarhet är nyckeln.
Använd Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Crimp Caps med crimpamplar som har 20 mm öppning, inklusive våra SureSTART 10 ml och 20 ml Glass Crimp Top Headspace Vials (nivå 2). Välj nivå 2-produkter för högkapacitetsapplikationer, där robusthet och reproducerbarhet är avgörande. Välj mellan aluminium- och magnetstålkapslar med silikon/PTFE- eller butyl/PTFE-septor med olika hårdhetsvärden som är utformade för att minska problem med autosampler-nålar. Kapslar med tryckavlastningsteknik kommer att spricka för att möjliggöra säker frigöring av höga interna ampulltryck. Använd Thermo Scientific™ manuella eller elektroniska crimpers och decappers för enkel applicering och borttagning av crimplock.
Våra prestanda Level 2-kapslar tillverkas och testas för att säkerställa låg blödning, robusthet och reproducerbarhet i resultaten för dina rutinmässiga GC-MS- och LC-MS-analyser.
Prestandanivåerna SureSTART
SureSTART Flaskor, kapslar, insatser, septa och kit finns tillgängliga i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestationsmässiga eller budgetmässiga behov.
Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Level 1 Produkterna är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
Nivå 2: Höggenomströmningsanalys
När robusthet och reproducerbarhet är avgörande
SureSTART Level 2 Flaskor har mycket låga metallhalter och lakbart material för att säkerställa att de uppfyller de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septorna är konditionerade för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extrakterbara ämnen. Dessa produkter stödjer rutinmässiga analyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
Nivå 3: Hög prestation
När känslighet är ett måste
SureSTART Level 3 Produkterna packas i en ren miljö enligt vår egen hygienprincip och regler för att skydda mot föroreningar. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av utvinningsbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septorna är konditionerade för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extrakterbara ämnen. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av och provsäkerhet och integritet.
Alla SureSTART ampuller, stängningar och septor är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg (sigill) Svart/Grå
Färg Silver
Material Aluminium
Förslits No
Sterilitet Non-sterile
Disponibel Single-use
Septum Svart Butyl/Grå PTFE
För användning med (applikation) Inte för PFAS
Inkluderar Septum
Material (tätning) Butyl/PTFE
Nivå Nivå 2
Stil Gjuten Pharmafix
Hårdhet 50 Shore
Produktlinje SureSTART Nivå 2
Kvantitet 100-pack
Tjocklek (metrisk) 3 mm
Stängningsstorlek 20 mm
För användning med (utrustning) 20 mm Crimp Headspace-flaskor
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Silver)
ACT-etikett Ja
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Produkttyp Krymplock
Septum Color Black/Gray