Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Crimp Caps, nivå 2 högkapacitetsapplikationer
Använd nivå 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Crimp Caps med crimpflaskor som har en 20 mm öppning för dina applikationer med hög genomströmning, när robusthet och reproducerbarhet är nyckeln.
Brand:  Thermo Scientific™ 6AMCC20-STH
1210.28 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17373833
  • 1275.00 SEK / Paket med 100
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Visa mer
Specifikationer
Specifikationer
Röd/Naturlig
Magnetisk stål
Silikon/PTFE
Hög temperatur
SureSTART Nivå 2
3 mm
Crimp Cap
20 mm Crimp Headspace-flaskor
Silver
Röd silikon/naturlig PTFE
Nivå 2
55 Strand
100 Pk.
Specifikationscertifierad
20 mm
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
One moment while we fetch your results.
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Crimp Caps, nivå 2 högkapacitetsapplikationer >