Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Crimp Caps, nivå 3 högpresterande applikationer
Produktkod. 17343923 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Färg:
Blått
Rött
Silver
Septum:
Blå silikon/klar PTFE
Grå klorbutyl/svart PTFE
Röd silikon/naturlig PTFE
Vit silikon/blå PTFE
Kvantitet:
100-pack
1000-pack
5000-pack
Produktkod. 17343923
Brand: Thermo Scientific™ 6PBCC20ST3F
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd nivå 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Crimp Caps med crimpflaskor som har en 20 mm öppning för ultimat prestanda och känslighet från dina metoder, samtidigt som de högsta nivåerna av provsäkerhet och integritet bibehålls.
Använda Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Crimp Caps med crimp vials som har en 20 mm öppning, inklusive vår SureSTART 20 mL Glas Crimp Top Headspace-flaskor (nivå 3). Välj nivå 3-produkter för ultimat prestanda och känslighet från dina metoder, samtidigt som du bibehåller de högsta nivåerna av provsäkerhet och integritet. Välj mellan aluminium och aluminium/magnetiska plåtkåpor med silikon/PTFE eller klorbutyl/PTFE septa med olika hårdhetsvärden utformade för att minska problem med autosamplernålar. Använda Thermo Scientific™ Manuella eller elektroniska crimpers och decappers för enkel applicering och borttagning av crimplock.
Våra prestandanivå 3-kapslar är speciellt designade och behandlade för masspektrometritillämpningar och innehåller de lägsta mängderna metaller, extraherbara ämnen och lakbara ämnen, vilket säkerställer att du konsekvent uppnår känslighet och selektivitet från dina mest utmanande analyter.
Nivå 3 SureSTART 20 mm Crimp Caps har hög temperatur septa sammansatt av en specialiserad silikonformulering som tillåter uppvärmning till över 250 °C utan överdriven uppmjukning av septum eller frigörande av flyktiga ångor.
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Rött
Material Aluminium/magnetisk plåt
Septum Blå silikon/klar PTFE
Nivå Nivå 3
Stil Mjuk
Hårdhet 45 Strand
Produktlinje SureSTART nivå 3
Kvantitet 5000-pack
Tjocklek (metrisk) 3 mm
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Typ Crimp Cap
Stängningsstorlek 20 mm
För användning med (utrustning) 20 mm Crimp Headspace-flaskor