Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ HPLC och GC Flaska Septa (Nivå 2)
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17323773 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Svart, Grå
Vitt, Beige
Material:
Butyl/PTFE
Silikon, PTFE
Hårdhet:
45 Strand
50 Shore
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Material Hårdhet
17323773 Vitt, Beige Silikon, PTFE 45 Strand
17333773 Vitt, Beige Silikon, PTFE 45 Strand
17343773 Vitt, Beige Silikon, PTFE 45 Strand
17885204 Svart, Grå Butyl/PTFE 50 Shore
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17323773 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 6A20ST1
Beräknad leverans: 04-12-2026
Använd SureSTART Septa (nivå 2) för högkapacitetsanalys av GC, där robusthet och reproducerbarhet är avgörande
Välj Thermo Scientific SureSTART 20 mm Septa (nivå 2), tillgänglig i olika förpackningsstorlekar av silikon/PTFE eller butyl/PTFE septa, tillverkade med 45 och 50 shore hardness för att passa en rad GC-applikationer
  • Silikon/PTFE – Idealiskt för temperaturer – 60–200 °C och mjuka/tunna septor är utmärkta för tunna, ömtåliga nålar.
  • PTFE – Idealiskt för temperaturer -200–250 °C och högst lösningsmedelsstabilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt, Beige
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Material Silikon, PTFE
Förslits Nej
Sterilitet Icke-steril
Disponibel För engångsbruk
Septum Silikon/PTFE
Förpackningstyp 1 paket med 100
Hårdhet 45 Strand
Produktlinje SureSTART Nivå 2
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 3 mm
Stängningsstorlek 20 mm krimpkapslar
För användning med (utrustning) 20 mm Crimp Caps
Septastorlek (metrisk) 20 mm
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Silver)
ACT-etikett Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Produkttyp Septa