Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm GC flaskstoppare (nivå 1)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Välj SureSTART 20 mm stoppare (nivå 1) med 20 mm crimpflaskor eller SureSTART 20 mm Crimp Headspace-ampuller (nivå 1), tillgängliga i olika packstorlekar med låg permeabilitet, 3 mm tjocka bromobutylgummistoppare designade för att erbjuda ett kostnadseffektivt alternativ till septa.
Använd våra prestandastoppare nivå 1 med crimpflaskor som har en 20 mm öppning och en säker passform för optimal prestanda från dina dagliga kromatografianalyser.
Nivå 1 SureSTART 20 mm stoppare tillverkas av bromobutylgummi med låg permeabilitet, vilket gör dem lämpliga för gasanalys vid låg temperatur och lagring av låg flyktighet.
Prestandanivåerna SureSTART
• Nivå 1: Vardaglig analys
Kromatografigodkända
SureSTART produkter på nivå 1 är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
• Nivå 2: Högkapacitetsanalys
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART har Nivå 2-produkter mycket låga metallhalter, extraktbara ämnen och lakbara ämnen för att säkerställa att de uppfyller de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
• Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART packas nivå 3-produkter i renrum för att skydda mot miljöfaktorer. De innehåller de lägsta nivåerna av metaller, extraktbara ämnen och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART ampuller, stängningar och septor är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grå |
| Material | Bromobutylgummi |
| Nivå | Nivå 1 |
| Antal per förpackning | 100/förpackning |
| Förpackningstyp | 1 paket med 100 |
| Produktlinje | SureSTART Nivå 1 |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 3 mm |
| Stängningsstorlek | 20 mm |
| För användning med (utrustning) | 20 mm Crimp Headspace-flaskor |
| Visa mer |