Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm proppar, nivå 1 vardagsanalys
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använd nivå 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm proppar med crimpflaskor som har en 20 mm öppning och en säker tryckpassning för dina vardagliga kromatografianalyser.
Använda Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm proppar med crimpflaskor som har en 20 mm öppning och en säker tryckpassning, inklusive vår SureSTART 20 mm Crimp Headspace-flaskor (nivå 1). Välj nivå 1-proppar för kromatografigodkända, kostnadsoptimerade produkter som är lämpliga för vardagsanalyser och kompatibla med alla instrumenttyper. Välj mellan olika förpackningsstorlekar med lågpermeabilitet, 3 mm tjocka bromobutylgummiproppar utformade för att ge ett effektivt alternativ till crimplock.
Använd våra prestandanivå 1-proppar med crimpflaskor som har en öppning på 20 mm och en säker tryckpassning för optimal prestanda från dina vardagliga kromatografianalyser.
Nivå 1 SureSTART 20 mm proppar är tillverkade av bromobutylgummi med låg permeabilitet, vilket gör dem lämpliga för gasanalys vid låg temperatur och gaslagring med låg flyktighet.
De SureSTART Prestandanivåer
•Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-produkter har mycket låga metallinnehåll, extraherbara och lakbara ämnen för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3-produkter förpackas i renrum för att skydda mot miljöfaktorer. De innehåller de lägsta nivåerna av metaller, extraherbara och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.