Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm GC flaskstoppare (nivå 2)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Välj SureSTART 20 mm stoppare (nivå 2) med 20 mm crimpflaskor eller SureSTART 20 mm Crimp Headspace ampuller (nivå 2), tillgängliga i olika packstorlekar med låg permeabilitet, 3 mm tjocka bromobutylgummistoppare designade för att erbjuda ett kostnadseffektivt alternativ till septa. Nivå 2-stoppare genomgår en ytterligare konditioneringsprocess för att minska extrakterbara ämnen.
Specifikationer
Specifications
| Färg | Grå |
| Material | Bromobutylgummi |
| Nivå | Nivå 2 |
| Antal per förpackning | 100/Förpackning |
| Förpackningstyp | 1 paket med 100 |
| Produktlinje | SureSTART Nivå 2 |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 3 mm |
| Stängningsstorlek | 20 mm |
| För användning med (utrustning) | 20 mm Crimp Headspace-flaskor |
| Show More |