Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ Septa, nivå 2 High-Throughput-applikationer
Produktkod. 18294584 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Klart, Beige
Vitt, Beige
Material:
PTFE, Silikon
Silikon, PTFE
Tjocklek (metrisk):
1,5 mm
2,6 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
19,5 mm
22 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Material Tjocklek (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre
18294584 Vitt, Beige PTFE, Silikon 1,5 mm 19,5 mm
17885214 Klart, Beige Silikon, PTFE 2,6 mm 22 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18294584 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 6A20ST20
Beräknad leverans: 02-12-2026
Byt ut din utslitna septa mot Thermo Scientific™ SureSTART™ Septa (nivå 2). Välj nivå 2-produkter för applikationer med hög genomströmning, när robusthet och reproducerbarhet är nyckeln.
Byt ut din utslitna septa mot Thermo Scientific™ SureSTART™ Septa (nivå 2). Välj nivå 2-produkter för applikationer med hög genomströmning, när robusthet och reproducerbarhet är nyckeln. Välj vår allsidiga silikon/PTFE-septa tillverkad med ett shore-värde på 50 för att minska problem med autosamplernålar.
  • Silikon/PTFE – Idealiskt för temperaturer – 60–200 °C och mjuka/tunna septor är utmärkta för tunna, ömtåliga nålar.
  • PTFE – Idealiskt för temperaturer -200–250 °C och högst lösningsmedelsstabilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt, Beige
Diameter (metrisk) Yttre 19,5 mm
Material PTFE, Silikon
Förslits Nej
Sterilitet Icke-steril
Disponibel Engångsbruk
Septum Silikon/PTFE
Förpackningstyp 1 paket med 100
Hårdhet 50 Shore
Produktlinje SureSTART Nivå 2
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1,5 mm
Stängningsstorlek 20-400 skruvgänga
För användning med (utrustning) 20-400 Skruvgängor
Septastorlek (metrisk) 19.5 mm
ACT-etikett Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Produkttyp Septa