Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 24 mm nivå 2-skruvlock för höggenomströmningsapplikationer
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använd Thermo Scientific™ SureSTART™ 24 mm skruvlock med skruvampuller som har 24 mm öppning, inklusive våra SureSTART 40 ml glas-skruvtopps-headspace-flaskor (nivå 2). Välj nivå 2-produkter för högkapacitetsapplikationer, där robusthet och reproducerbarhet är avgörande. Välj bland polypropenkapslar med allround-PE-skum/PTFE-septor som är utformade för att minska problem med autosampler-nålar.
Våra prestanda Level 2-kapslar tillverkas och testas för att säkerställa låg blödning, robusthet och reproducerbarhet i resultaten för dina rutinmässiga GC-MS- och LC-MS-analyser.
Prestandanivåerna SureSTART
SureSTART Flaskor, kapslar, insatser, septa och kit finns tillgängliga i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestationsmässiga eller budgetmässiga behov.
Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkändSureSTART Level 1 Produkterna är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
Nivå 2: Höggenomströmningsanalys
När robusthet och reproducerbarhet är avgörande
SureSTART Level 2 Flaskor har mycket låga metallhalter och lakbart material för att säkerställa att de uppfyller de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septorna är konditionerade för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extrakterbara ämnen. Dessa produkter stödjer rutinmässiga analyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.Nivå 3: Hög prestation
När känslighet är ett måste
SureSTART Level 3 Produkterna packas i en ren miljö enligt vår egen hygienprincip och regler för att skydda mot föroreningar. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av utvinningsbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septorna är konditionerade för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extrakterbara ämnen. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av och provsäkerhet och integritet.Alla SureSTART ampuller, stängningar och septor är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Material | Polypropen |
| Förslits | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Septum | PE-skum/PTFE |
| För användning med (applikation) | Inte för PFAS |
| Inkluderar | Septum |
| Hårdhet | 75 Strand |
| Produktlinje | SureSTART Nivå 2 |
| Visa mer |