Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 4 mL skruvflaskor av glas, nivå 2 högkapacitetsapplikationer
Använda SureSTART™ 4 mL skruvflaskor av glas, prestandanivå 2, för att säkerställa data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde i analyser av flyktiga gaser med hög genomströmning.
326.00 SEK - 479.00 SEK
Specifikationer
Volym (metrisk) | 4 mL |
---|---|
Nivå | Nivå 2 |
Storlek (metrisk) öppning | 13 mm |
Volym (metrisk) Rest | 0.8 mL |
Basstil | Platt bas |
Produktkod | Brand | Material | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Material | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
17363883
|
Thermo Scientific™
6ASV13-1P |
Klart glas |
326.00 SEK
Paket med 100 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
17373883
|
Thermo Scientific™
6ASV13-2P |
Bärnstensfärgat glas |
479.00 SEK
Paket med 100 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
Beskrivning
Använda Thermo Scientific™ SureSTART™ 4 mL skruvflaskor av glas, prestandanivå 2, i dina analyser av flyktig gas med hög genomströmning. Våra skruvlocksflaskor är en nyhet inom ett krymphalsdominerat område. De ger en färdig att använda, bekväm lösning som inte kräver krympnings- eller avkrympningsverktyg. Dessa är Performance Level 2-flaskor som säkerställer data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde i applikationer med hög genomströmning som använder GC, HPLC/UHPLC och en- eller trippelkvadrupol MS-system. Flaskorna är gjorda för att tåla högre temperaturer och inre tryck som krävs för analyser av flyktiga gaser. De har mycket låg metallhalt, extraherbara och lakbara ämnen och uppfyller höga standarder för att uppfylla dina regulatoriska krav.
Funktioner
- Specifikation Certifierad för att säkerställa deras fysiska dimensioner och autosamplerkompatibilitet
- Uppfyll alla krav i USA, EU, JPN Pharmacopeia
- Använda Thermo Scientific 13 mm skruvlock och septa för att försegla denna flaska
- Runda basflaskor är kompatibla med de flesta autosamplers och lättare att hantera av robotarmar som lyfter flaskan från facket
- Köp i bulk för större besparingar
Prestandanivå 2 injektionsflaskor– för applikationer med hög genomströmning
- Identifieras av två vågor på flaskan.
- Bekväm skrivlapp.
- Lämplig för GC och masspektrometri (MS) applikationer
Specifikationscertifierad
- Alla Thermo Scientific SureSTART flaskor är dimensionellt verifierade
- Inspekteras genom automatiserad optisk inspektion och mätning för att säkerställa kritiska dimensioner och toleranser
- Enhetlig och felfri
Spårbart parti
- 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
- Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
Specifikationer
4 mL | |
13 mm | |
Platt bas | |
4 mL | |
45 mm | |
8-425 Flaska med skruvgänga | |
3.5 mL |
Nivå 2 | |
0.8 mL | |
SureSTART Nivå 2 | |
Skruvlock | |
Specifikationscertifierad | |
Ja |