Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm skruvlock, nivå 1 vardagsanalys
Produktkod. 17344123 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Septum:
Integralt polypropenseptum
Röd silikon/elfenben PTFE
Rött naturgummi/Klar TEF
Vit silikon/blå PTFE
Vit silikon/röd PTFE
Vit silikon/vit PTFE
Produkttyp:
AVCS Skruvlock
Skruvlock
Kvantitet:
100-pack
100/Pk.
1000-pack
5000-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Septum Produkttyp Kvantitet Förpackningsstorlek
17344123 Rött naturgummi/Klar TEF AVCS Skruvlock 100-pack -
17903611 Integralt polypropenseptum AVCS Skruvlock 100/Pk. -
17364123 Rött naturgummi/Klar TEF AVCS Skruvlock 1000-pack -
17354123 Rött naturgummi/Klar TEF AVCS Skruvlock 5000-pack -
17374123 Röd silikon/elfenben PTFE AVCS Skruvlock 100-pack -
17394123 Röd silikon/elfenben PTFE AVCS Skruvlock 1000-pack -
17384123 Röd silikon/elfenben PTFE AVCS Skruvlock 5000-pack -
17304133 Vit silikon/röd PTFE AVCS Skruvlock 100-pack -
17324133 Vit silikon/röd PTFE AVCS Skruvlock 1000-pack -
17314133 Vit silikon/röd PTFE AVCS Skruvlock 5000-pack -
17334133 Vit silikon/vit PTFE Skruvlock 100-pack -
17384133 Vit silikon/vit PTFE Skruvlock 1000-pack -
17344133 Vit silikon/vit PTFE Skruvlock 5000-pack -
17354133 Vit silikon/vit PTFE Skruvlock 100-pack -
17374133 Vit silikon/vit PTFE Skruvlock 1000-pack -
17364133 Vit silikon/vit PTFE Skruvlock 5000-pack -
17394133 Vit silikon/blå PTFE AVCS Skruvlock 100-pack -
17314143 Vit silikon/blå PTFE AVCS Skruvlock 1000-pack -
17304143 Vit silikon/blå PTFE AVCS Skruvlock 5000-pack -
17895194 Vit silikon/röd PTFE Skruvlock 100-pack Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 17344123 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CHSC910
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-11-2026
Välj nivå 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm Skruvlock för kromatografigodkända, kostnadsoptimerade produkter som är lämpliga för vardagsanalyser och kompatibla med alla instrumenttyper.
Använda Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm Skruvlock med skruvflaskor som har 9 mm öppning, inklusive vår SureSTART 2 mL skruvflaskor av glas och 2 mL skruvmikroflaskor av polypropen för< 2 mL prover (nivå 1). Välj nivå 1-kapslar för kromatografigodkända, kostnadsoptimerade produkter som är lämpliga för vardagsanalyser och kompatibla med alla instrumenttyper. Välj mellan polypropenkapsyler med silikon/PTFE eller gummi/TEF septa utformade för att minska problem med autosampler nålar. Förslitsade och bundna septa-alternativ finns tillgängliga. Vår AVCS™ locken innehåller Advanced Vial Closure System-teknologi för att säkerställa optimal tätningskompression när en flaska stängs. Använda AVCS skruvlock med vår SureStop™ flaskor för effektiva tätningar, konsekventa data och ökad provgenomströmning.
Våra prestandanivå 1-kapslar är kostnadseffektiva och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser.
SureStop Flaskor och avancerade flaskstängningssystem (AVCS) lock
Denna patenterade skruvlocks-flaska/lock-kombination har en tryckmotståndlig tätringdesign, kontrollerad septumkompression och SureStop stängningspositioneringsfläns för att säkerställa en effektiv tätning som eliminerar under- och övertätning, minskar lösningsmedelsavdunstning och skapar färre avbrott i autosamplern. SureStop Vialer och AVCS kapslar har universell instrumentkompatibilitet för alla LC- och GC-autosamplers. De innehåller också låga nivåer av lakbarhet, vilket gör dem till ett idealiskt alternativ till bundna kapslar för dem som söker renare spektra.
Prestandanivåerna SureSTART
SureSTART Flaskor, kapslar, insatser, septa och kit finns tillgängliga i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestationsmässiga eller budgetmässiga behov.
Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Level 1 Produkterna är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
Nivå 2: Höggenomströmningsanalys
SureSTART Level 2 Flaskor har mycket låga metallhalter och lakbart material för att säkerställa att de uppfyller de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septorna är konditionerade för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extrakterbara ämnen. Dessa produkter stödjer rutinmässiga analyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
Nivå 3: Hög prestation
När känslighet är ett måste
SureSTART Level 3 Produkterna packas i en ren miljö enligt vår egen hygienprincip och regler för att skydda mot föroreningar. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av utvinningsbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septorna är konditionerade för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extrakterbara ämnen. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av och provsäkerhet och integritet.
Alla SureSTART ampuller, stängningar och septor är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Material Polypropen
Förslits Nej
Sterilitet Non-sterile
Disponibel Single-use
Septum Rött naturgummi/Klar TEF
Inkluderar Septum
Nivå Nivå 1
Hårdhet 60 Shore
Produktlinje SureSTART Nivå 1
Kvantitet 100-pack
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Stängningsstorlek 9 mm
För användning med (utrustning) 9 mm skruvflaskor
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Gold)
ACT-etikett Nej
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Produkttyp AVCS Skruvlock
Septum Color Red/Clear