Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm skruvlock, nivå 1 vardagsanalys
Produktkod. 17364133 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Septum:
Röd silikon/elfenben PTFE
Rött naturgummi/Klar TEF
Vit silikon/blå PTFE
Vit silikon/röd PTFE
Vit silikon/vit PTFE
Typ:
AVCS Skruvlock
Skruvlock
Kvantitet:
100 Pk.
1000 Pk.
5000 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 17364133
Brand: Thermo Scientific™ CHSC935UBSF
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj nivå 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm Skruvlock för kromatografigodkända, kostnadsoptimerade produkter som är lämpliga för vardagsanalyser och kompatibla med alla instrumenttyper.
Använda Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm Skruvlock med skruvflaskor som har 9 mm öppning, inklusive vår SureSTART 2 mL skruvflaskor av glas och 2 mL skruvmikroflaskor av polypropen för< 2 mL prover (nivå 1). Välj nivå 1-kapslar för kromatografigodkända, kostnadsoptimerade produkter som är lämpliga för vardagsanalyser och kompatibla med alla instrumenttyper. Välj mellan polypropenkapsyler med silikon/PTFE eller gummi/TEF septa utformade för att minska problem med autosampler nålar. Förslitsade och bundna septa-alternativ finns tillgängliga. Vår AVCS™ locken innehåller Advanced Vial Closure System-teknologi för att säkerställa optimal tätningskompression när en flaska stängs. Använda AVCS skruvlock med vår SureStop™ flaskor för effektiva tätningar, konsekventa data och ökad provgenomströmning.
Våra prestandanivå 1-tak är kostnadseffektiva och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser.
SureStop Vials& Avancerat flaskförslutningssystem (AVCS ) Kepsar:
Denna patenterade kombination av flaska/lock med skruvlock har en genomslagsresistent tätningsringdesign, kontrollerad septumkompression och SureStop förslutningspositioneringsfläns för att säkerställa en effektiv tätning som eliminerar under- och övertätning, minskar lösningsmedelsavdunstning och skapar färre avbrott i autosampler. SureStop flaskor och AVCS caps har universell instrumentkompatibilitet för alla LC- och GC-autosamplare. De innehåller också låga urlakningsbara nivåer, vilket gör dem till ett idealiskt alternativ till bundna lock för dem som söker renare spektra.
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Material Polypropen
Förslits Ja
Septum Vit silikon/vit PTFE
Nivå Nivå 1
Stil Förslits, Bonded
Produktlinje SureSTART Nivå 1
Kvantitet 5000 Pk.
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Typ Skruvlock
Stängningsstorlek 9 mm
För användning med (utrustning) 9 mm skruvflaskor