Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm skruvlock, nivå 2 högkapacitetsapplikationer
Produktkod. 17333873 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Svart
Septum:
Rött gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Silikon/Polyimid
Produkttyp:
Bunden skruvlock
Skruvlock (AVCS)
Kvantitet:
100-pack
1000-pack
5000-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Septum Produkttyp Kvantitet Förpackningsstorlek
17333873 Blått Silikon/PTFE Skruvlock (AVCS) 1000-pack -
17323863 Blått Rött gummi/PTFE Skruvlock (AVCS) 100-pack Paket med 100
17933611 Blått Silikon/Polyimid Skruvlock (AVCS) 100-pack -
17333863 Blått Rött gummi/PTFE Skruvlock (AVCS) 5000-pack -
17343863 Rött Rött gummi/PTFE Skruvlock (AVCS) 100-pack -
17353863 Rött Rött gummi/PTFE Skruvlock (AVCS) 5000-pack -
17363863 Rött Rött gummi/PTFE Skruvlock (AVCS) 1000-pack -
17373863 Blått Rött gummi/PTFE Skruvlock (AVCS) 1000-pack -
17383863 Blått Silikon/PTFE Skruvlock (AVCS) 100-pack -
17393863 Blått Silikon/PTFE Skruvlock (AVCS) 5000-pack -
17303873 Rött Silikon/PTFE Skruvlock (AVCS) 100-pack -
17313873 Rött Silikon/PTFE Skruvlock (AVCS) 5000-pack -
17323873 Rött Silikon/PTFE Skruvlock (AVCS) 1000-pack -
17343873 Blått Silikon/PTFE Bunden skruvlock 100-pack -
17353873 Blått Silikon/PTFE Bunden skruvlock 5000-pack -
17363873 Blått Silikon/PTFE Bunden skruvlock 1000-pack -
17373873 Blått Silikon/PTFE Bunden skruvlock 100-pack -
17383873 Blått Silikon/PTFE Bunden skruvlock 5000-pack -
17393873 Blått Silikon/PTFE Bunden skruvlock 1000-pack -
17805174 Blått Rött gummi/PTFE Skruvlock (AVCS) 100-pack -
17825204 Svart Silikon/PTFE Skruvlock (AVCS) 100-pack -
17815214 Klart Silikon/PTFE Skruvlock (AVCS) 100-pack -
17875224 Klart Rött gummi/PTFE Skruvlock (AVCS) 100-pack -
17895174 Gult Silikon/PTFE Skruvlock (AVCS) 100-pack -
17875194 Svart Rött gummi/PTFE Skruvlock (AVCS) 100-pack -
17895204 Gult Rött gummi/PTFE Skruvlock (AVCS) 100-pack Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Product Code. 17333873 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 6ASC9ST1T
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
View all promotions
Beräknad leverans: 21-12-2026
Använd nivå 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm skruvlock med skruvflaskor som har en 9 mm öppning för dina applikationer med hög genomströmning, när robusthet och reproducerbarhet är nyckeln.
Använda Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm Skruvlock med skruvflaskor som har 9 mm öppning, inklusive vår SureSTART 2 mL skruvflaskor av glas och 1,7 mL skruvmikroflaskor med hög återvinningsgrad i glas för< 2 mL prover (nivå 2). Välj nivå 2-produkter för applikationer med hög genomströmning, när robusthet och reproducerbarhet är nyckeln. Välj bland polypropenkapsyler med silikon/PTFE-septa för alla ändamål med olika hårdhetsvärden utformade för att minska problem med autosamplernålar. Förslitsade och bundna septa-alternativ finns tillgängliga. Vår AVCS™ locken innehåller Advanced Vial Closure System-teknologi för att säkerställa optimal tätningskompression när en flaska stängs. Använda AVCS skruvlock med vår SureStop™ flaskor för effektiva tätningar, konsekventa data och ökad provgenomströmning.
Våra prestanda Level 2-kapslar tillverkas och testas för att säkerställa låg blödning, robusthet och reproducerbarhet i resultaten för dina rutinmässiga GC-MS- och LC-MS-analyser.
Prestandanivåerna SureSTART
SureSTART Flaskor, kapslar, insatser, septa och kit finns tillgängliga i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestationsmässiga eller budgetmässiga behov.
Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Level 1 Produkterna är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
Nivå 2: Höggenomströmningsanalys
När robusthet och reproducerbarhet är avgörande
SureSTART Level 2 Flaskor har mycket låga metallhalter och lakbart material för att säkerställa att de uppfyller de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septorna är konditionerade för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extrakterbara ämnen. Dessa produkter stödjer rutinmässiga analyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
Nivå 3: Hög prestation
När känslighet är ett måste
SureSTART Level 3 Produkterna packas i en ren miljö enligt vår egen hygienprincip och regler för att skydda mot föroreningar. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av utvinningsbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septorna är konditionerade för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extrakterbara ämnen. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av och provsäkerhet och integritet.
Alla SureSTART ampuller, stängningar och septor är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Blått
Material Polypropen
Förslits Nej
Sterilitet Icke-steril
Disponibel För engångsbruk
Septum Silikon/PTFE
Inkluderar Septum
Nivå Nivå 2
Antal per förpackning 10 x 100/Pk.
Hårdhet 45 Strand
Produktlinje SureSTART Nivå 2
Kvantitet 1000-pack
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Stängningsstorlek 9 mm
För användning med (utrustning) 9 mm skruvgänga injektionsflaskor
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Silver)
ACT-etikett Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Produkttyp Skruvlock (AVCS)
Septum Color Vit/Röd