Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm skruvlock, nivå 2 högkapacitetsapplikationer
Produktkod. 17895174 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Svart
Septum:
Röd silikon/elfenben PFTE
Röd silikon/elfenben PTFE
Röd silikon/vit PTFE
Vit silikon/beige PTFE
Vit silikon/röd PTFE
Vit silikon/röd polyimid
Produkttyp:
AVCS Skruvlock
Skruvlock
Kvantitet:
100-pack
1000-pack
5000-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Septum Produkttyp Kvantitet unitSize
17895174 Gult Vit silikon/röd PTFE AVCS Skruvlock 100-pack -
17323863 Blått Röd silikon/elfenben PTFE AVCS Skruvlock 100-pack Paket med 100
17933611 Blått Vit silikon/röd polyimid AVCS Skruvlock 100-pack -
17333863 Blått Röd silikon/elfenben PTFE AVCS Skruvlock 5000-pack -
17343863 Rött Röd silikon/vit PTFE AVCS Skruvlock 100-pack -
17353863 Rött Röd silikon/vit PTFE AVCS Skruvlock 5000-pack -
17363863 Rött Röd silikon/vit PTFE AVCS Skruvlock 1000-pack -
17373863 Blått Röd silikon/elfenben PTFE AVCS Skruvlock 1000-pack -
17383863 Blått Vit silikon/röd PTFE AVCS Skruvlock 100-pack -
17393863 Blått Vit silikon/röd PTFE AVCS Skruvlock 5000-pack -
17303873 Rött Vit silikon/röd PTFE AVCS Skruvlock 100-pack -
17313873 Rött Vit silikon/röd PTFE AVCS Skruvlock 5000-pack -
17323873 Rött Vit silikon/röd PTFE AVCS Skruvlock 1000-pack -
17333873 Blått Vit silikon/röd PTFE AVCS Skruvlock 1000-pack -
17343873 Blått Vit silikon/beige PTFE Skruvlock 100-pack -
17353873 Blått Vit silikon/beige PTFE Skruvlock 5000-pack -
17363873 Blått Vit silikon/beige PTFE Skruvlock 1000-pack -
17373873 Blått Vit silikon/beige PTFE Skruvlock 100-pack -
17383873 Blått Vit silikon/beige PTFE Skruvlock 5000-pack -
17393873 Blått Vit silikon/beige PTFE Skruvlock 1000-pack -
17805174 Blått Röd silikon/elfenben PFTE AVCS Skruvlock 100-pack -
17825204 Svart Vit silikon/röd PTFE AVCS Skruvlock 100-pack -
17815214 Klart Vit silikon/röd PTFE AVCS Skruvlock 100-pack -
17875224 Klart Röd silikon/elfenben PTFE AVCS Skruvlock 100-pack -
17875194 Svart Röd silikon/elfenben PTFE AVCS Skruvlock 100-pack -
17895204 Gult Röd silikon/elfenben PTFE AVCS Skruvlock 100-pack Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Produktkod. 17895174 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 6ASC9ST1Y
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd nivå 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm skruvlock med skruvflaskor som har en 9 mm öppning för dina applikationer med hög genomströmning, när robusthet och reproducerbarhet är nyckeln.
Använda Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm Skruvlock med skruvflaskor som har 9 mm öppning, inklusive vår SureSTART 2 mL skruvflaskor av glas och 1,7 mL skruvmikroflaskor med hög återvinningsgrad i glas för< 2 mL prover (nivå 2). Välj nivå 2-produkter för applikationer med hög genomströmning, när robusthet och reproducerbarhet är nyckeln. Välj bland polypropenkapsyler med silikon/PTFE-septa för alla ändamål med olika hårdhetsvärden utformade för att minska problem med autosamplernålar. Förslitsade och bundna septa-alternativ finns tillgängliga. Vår AVCS™ locken innehåller Advanced Vial Closure System-teknologi för att säkerställa optimal tätningskompression när en flaska stängs. Använda AVCS skruvlock med vår SureStop™ flaskor för effektiva tätningar, konsekventa data och ökad provgenomströmning.
Våra prestandanivå 2-kapslar är tillverkade och testade för att säkerställa låg blödning, robusthet och reproducerbarhet av resultat för dina rutinmässiga GC-MS- och LC-MS-analyser.
SureStop Vials& Avancerat flaskförslutningssystem (AVCS ) Kepsar:
Denna patenterade kombination av flaska/lock med skruvlock har en genomslagsresistent tätningsringdesign, kontrollerad septumkompression och SureStop förslutningspositioneringsfläns för att säkerställa en effektiv tätning som eliminerar under- och övertätning, minskar lösningsmedelsavdunstning och skapar färre avbrott i autosampler. SureStop flaskor och AVCS caps har universell instrumentkompatibilitet för alla LC- och GC-autosamplare. De innehåller också låga urlakningsbara nivåer, vilket gör dem till ett idealiskt alternativ till bundna lock för dem som söker renare spektra.
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Gult
Material Polypropen
Förslits Nej
Septum Vit silikon/röd PTFE
Hårdhet 45 Strand
Produktlinje SureSTART Nivå 2
Kvantitet 100-pack
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Stängningsstorlek 9 mm
För användning med (utrustning) Skruvgängad flaska
Gröna funktioner Yes - Recyclable packaging
ACT-etikett Yes
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Produkttyp AVCS Skruvlock