Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm skruvlock, nivå 3 högpresterande applikationer
Produktkod. 17334043 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Blått
Blått, Guld
Grå
Gult
Klart
Rött
Svart
Septum:
PTFE/Silikon/PTFE
Silikon/PTFE
Silikon/PTFE; Mjuk
Vit silikon/blå PTFE
Hårdhet:
30 Shore
45 Shore
54 Strand
55 Shore
Stil:
Bondad
Förslits
Förslits, Bonded
Förslits, mjuk
Magnetisk plåtplåt
Mjuk
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Septum Hårdhet Stil
17334043 Blått Silikon/PTFE 45 Shore -
17363993 Blått, Guld Silikon/PTFE 45 Shore Magnetisk plåtplåt
17344043 Blått Silikon/PTFE; Mjuk 30 Shore Mjuk
17354043 Blått Silikon/PTFE; Mjuk 30 Shore Förslits, mjuk
17364043 Blått Silikon/PTFE 45 Shore -
17374043 Rött Silikon/PTFE 45 Shore -
17384043 Rött Silikon/PTFE 45 Shore -
17394043 Rött Silikon/PTFE 45 Shore -
17304053 Blått Silikon/PTFE 45 Shore -
17314053 Svart Silikon/PTFE 45 Shore Bondad
17324053 Svart Silikon/PTFE 45 Shore Bondad
17334053 Svart Silikon/PTFE 45 Shore Bondad
17344053 Grå Silikon/PTFE 45 Shore Förslits, Bonded
17354053 Grå Silikon/PTFE 45 Shore Förslits, Bonded
17364053 Grå Silikon/PTFE 45 Shore Förslits, Bonded
17374053 Blått Silikon/PTFE 55 Shore Förslits
17384053 Blått Silikon/PTFE 55 Shore Förslits
17394053 Rött Silikon/PTFE 54 Strand Förslits
17304063 Rött Vit silikon/blå PTFE 54 Strand Förslits
17314063 Rött Silikon/PTFE 55 Shore Förslits
17324063 Blått Silikon/PTFE 55 Shore Förslits
17334063 Blått PTFE/Silikon/PTFE 45 Shore -
17344063 Blått PTFE/Silikon/PTFE 45 Shore -
17354063 Rött PTFE/Silikon/PTFE 45 Shore -
17364063 Rött PTFE/Silikon/PTFE 45 Shore -
17374063 Rött PTFE/Silikon/PTFE 45 Shore -
17384063 Blått PTFE/Silikon/PTFE 45 Shore -
17815194 Gult Silikon/PTFE 55 Shore Förslits
17865204 Gult PTFE/Silikon/PTFE 45 Shore -
17875204 Klart PTFE/Silikon/PTFE 45 Shore -
18274584 Klart Silikon/PTFE 55 Shore Förslits
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Produktkod. 17334043 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 6PSC9ST1
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd nivå 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm skruvlock med skruvflaskor som har en 9 mm öppning för ultimat prestanda och känslighet från dina metoder, samtidigt som de bibehåller de högsta nivåerna av provsäkerhet och integritet.
Använda Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm Skruvlock med skruvflaskor som har 9 mm öppning, inklusive vår SureSTART 2 mL skruvflaskor av glas, 2 mL skruvflaskor av guld av glas, mikroflaskor med skruv för totalt återvinningsglas för< 2 mL prover, 1,7 mL skruvflaskor av glas med hög återvinningsgrad och mikroflaskor med skruv av glas för< 2 mL prover (nivå 3). Välj nivå 3-produkter för ultimat prestanda och känslighet från dina metoder, samtidigt som du bibehåller de högsta nivåerna av provsäkerhet och integritet. Välj bland polypropenkapsyler med silikon/PTFE-septa för alla ändamål utformade för att minska problem med autosamplernålar. Förslitsade och bundna septa-alternativ finns tillgängliga. Vår AVCS™ locken innehåller Advanced Vial Closure System-teknologi för att säkerställa optimal tätningskompression när en flaska stängs. Använda AVCS skruvlock med vår SureStop™ flaskor för effektiva tätningar, konsekventa data och ökad provgenomströmning.
Våra prestandanivå 3-kapslar är speciellt designade och behandlade för masspektrometritillämpningar och innehåller de lägsta mängderna metaller, extraherbara ämnen och lakbara ämnen, vilket säkerställer att du konsekvent uppnår känslighet och selektivitet från dina mest utmanande analyter.
SureStop Vials& Avancerat flaskförslutningssystem (AVCS ) Kepsar:
Denna patenterade kombination av flaska/lock med skruvlock har en genomslagsresistent tätningsringdesign, kontrollerad septumkompression och SureStop förslutningspositioneringsfläns för att säkerställa en effektiv tätning som eliminerar under- och övertätning, minskar lösningsmedelsavdunstning och skapar färre avbrott i autosampler. SureStop flaskor och AVCS caps har universell instrumentkompatibilitet för alla LC- och GC-autosamplare. De innehåller också låga urlakningsbara nivåer, vilket gör dem till ett idealiskt alternativ till bundna lock för dem som söker renare spektra.
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Material Polypropen
Förslits Nej
Sterilitet Icke-steril
Disponibel För engångsbruk
Septum Silikon/PTFE
Inkluderar Septum
Nivå Nivå 3
Antal per förpackning 100
Hårdhet 45 Shore
Produktlinje SureSTART nivå 3
Kvantitet 100/Pk.
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Stängningsstorlek 9 mm
För användning med (utrustning) 9 mm skruvgängningsampuller
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Silver)
ACT-etikett Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Produkttyp Skruvlock - (AVCS)
Septum Color Vit/Röd