Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ EPA-certifierade skruvflaskor och locksatser, nivå 2-applikationer med hög genomströmning
Produktkod. 17363813 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
40 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Stängningsstorlek:
13 mm
15 mm
18 mm
24 mm
Septum:
Klar silikon/vit PTFE
Silikon/PTFE
Silikonblå Transparent/PTFE Färglös
Vit polyetenskum/vit PTFE
Produktkod. 17363813
Brand: Thermo Scientific™ 6AK40AOTAS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Se till att dina miljöanalyser uppfyller myndighetsföreskrifter med vår nivå 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ EPA-certifierade skruvflaskor och locksatser.
Se till att dina miljöanalyser uppfyller myndighetsföreskrifter med vår nivå 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ EPA-certifierade skruvflaskor och locksatser. Välj nivå 2-produkter för tillämpningar med hög genomströmning, när robusthet och reproducerbarhet är nyckeln. Välj från en mängd olika kit som innehåller skruvflaskor i klart eller bärnstensfärgat glas och öppna eller stängda polypropenlock med silikon/PTFE eller polyetenskum/PTFE septa utformade för att minska problem med autosamplernålar.
Level 100 EPA-flaskor
Våra Level 100 EPA-flaskor bearbetas och förpackas under en strikt registrerad ISO Kvalitetsledningssystem. Nivå 100-produkter är inte certifierade eller förrenade. Varje produktförpackning är märkt med dess produktionsnummer och är förseglad för att säkerställa en tillförlitlig spårbarhetskedja.
Specifikation Certifierade Kit
För daglig analys
Alla SureSTART produkterna är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Vitt
Färg (sigill) Clear/White
Diameter (metrisk) öppning 15 mm
Diameter (metrisk) Inre 27.5 mm
Färg Bärnsten
Material Glas
Volym (metrisk) 40 ml
Septum Silikonblå Transparent/PTFE Färglös
Inkluderar 100 flaskor och kapsyler
Storlek (metrisk) öppning 24 mm
Hårdhet 45 Strand
Produktlinje SureSTART Nivå 2
Volym (metrisk) Totalt 40 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock, öppen topp, nivå 2
Höjd (metrisk) 95 mm
Tjocklek (metrisk) 3.2 mm
Certifikat och efterlevnad Specifikation Certifierad, EPA Level 100
Typ EPA-certifierad injektionsflaska och lock, nivå 2
Stängningsstorlek 24 mm
Markeringspunkt Nej
Septastorlek (metrisk) 24 mm
Typ av flaska 40 ml skruvflaska av glas, nivå 2