Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ EPA-certifierade skruvflaskor och locksatser, nivå 2-applikationer med hög genomströmning
Produktkod. 17393823 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
40 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Stängningsstorlek:
13 mm
15 mm
18 mm
24 mm
Septum:
Klar silikon/vit PTFE
Silikon/PTFE
Silikonblå Transparent/PTFE Färglös
Vit polyetenskum/vit PTFE
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg Stängningsstorlek Septum
17393823 8 ml Klart 15 mm Vit polyetenskum/vit PTFE
17383803 12 ml Bärnsten 15 mm Vit polyetenskum/vit PTFE
17393803 12 ml Klart 15 mm Vit polyetenskum/vit PTFE
17303813 16 ml Bärnsten 18 mm Vit polyetenskum/vit PTFE
17313813 16 ml Klart 18 mm Vit polyetenskum/vit PTFE
17323813 20 ml Bärnsten 24 mm Vit polyetenskum/vit PTFE
17333813 20 ml Klart 24 mm Vit polyetenskum/vit PTFE
17353813 40 ml Bärnsten 24 mm Vit polyetenskum/vit PTFE
17363813 40 ml Bärnsten 24 mm Silikonblå Transparent/PTFE Färglös
17373813 40 ml Klart 24 mm Vit polyetenskum/vit PTFE
17383813 40 ml Klart 24 mm Klar silikon/vit PTFE
17393813 4 ml Bärnsten 13 mm Vit polyetenskum/vit PTFE
17303823 4 ml Klart 13 mm Vit polyetenskum/vit PTFE
17383823 8 ml Bärnsten 15 mm Vit polyetenskum/vit PTFE
17835194 20 ml Klart 24 mm Silikon/PTFE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 17393823 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 6AK8CCT
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-11-2026
Se till att dina miljöanalyser uppfyller myndighetsföreskrifter med vår nivå 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ EPA-certifierade skruvflaskor och locksatser.
Se till att dina miljöanalyser uppfyller myndighetsföreskrifter med vår nivå 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ EPA-certifierade skruvflaskor och locksatser. Välj nivå 2-produkter för tillämpningar med hög genomströmning, när robusthet och reproducerbarhet är nyckeln. Välj från en mängd olika kit som innehåller skruvflaskor i klart eller bärnstensfärgat glas och öppna eller stängda polypropenlock med silikon/PTFE eller polyetenskum/PTFE septa utformade för att minska problem med autosamplernålar.
Level 100 EPA-flaskor
Våra Level 100 EPA-flaskor bearbetas och förpackas under en strikt registrerad ISO Kvalitetsledningssystem. Nivå 100-produkter är inte certifierade eller förrenade. Varje produktförpackning är märkt med dess produktionsnummer och är förseglad för att säkerställa en tillförlitlig spårbarhetskedja.
Specifikation Certifierade Kit
För daglig analys
Alla SureSTART produkterna är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Vitt
Färg (sigill) White/White
Diameter (metrisk) öppning 9 mm
Diameter (metrisk) Inre 16.6 mm
Färg Klart
Material Glas
Volym (metrisk) 8 ml
Septum Vit polyetenskum/vit PTFE
Inkluderar 200 flaskor och kapsyler
Storlek (metrisk) öppning 15 mm
Produktlinje SureSTART Nivå 2
Volym (metrisk) Totalt 8 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock, stängd topp, nivå 2
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Stängningsstorlek 15 mm
Markeringspunkt Nej
Septastorlek (metrisk) 15 mm
Typ av flaska 8 mL skruvflaska av glas, nivå 2
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad, EPA nivå 100
Höjd (metrisk) 61 mm
Produkttyp EPA-certifierat flaska och lock kit, nivå 2