Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ Glas Crimp Top Headspace-flaskor, nivå 3 högpresterande applikationer
Produktkod. 17343943 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk) Totalt:
9.5 mL
10 ml
Kvantitet:
100/Pk.
1000/Pk.
Markeringspunkt:
Ja
Nej
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Totalt Kvantitet Markeringspunkt
17343943 10 ml 100/Pk. Ja
17353943 10 ml - Ja
17363943 10 ml 1000/Pk. Ja
18274594 9.5 mL 100/Pk. Nej
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17343943 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 6PCV101F
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-11-2026
Använd dessa 6, 10 och 20 ml SureSTART™ Glas Crimp Top Headspace Vials, Performance Level 3, för dina analyser av flyktiga gaser.
Använda Thermo Scientific™ SureSTART™ Glas Crimp Top Headspace Vials, Performance Level 3, för dina analyser av flyktiga gaser. Dessa headspace-flaskor är tillgängliga i 6, 10 och 20 ml klara glasformat och är gjorda för att tåla högre temperaturer och inre tryck som krävs för analyser av flyktiga gaser. Detta är en flaska med prestandanivå 3, vilket betyder att den är designad för att skydda dina mest värdefulla prover och leverera konsekventa, reproducerbara resultat för dina mest krävande analyser. De är specifikationscertifierade för att säkerställa fysiska dimensioner och autosamplerkompatibilitet. Dessa flaskor uppfyller alla krav i US, EU, JPN Pharmacopeia. Använd 20 mm crimplock och septa för att försegla dessa headspace-flaskor. Köp i bulk för större besparingar.
Funktioner
Välj mellan en rund eller platt bas
  • Runda basflaskor är kompatibla med de flesta autosamplers och lättare att hantera av robotarmar som lyfter flaskan från facket
  • Flaska basflaskor maximerar uppvärmningseffektiviteten vid manuell provtagning av huvudutrymmet och krävs för användning i vissa instrumentmodeller
Prestandanivå 3 injektionsflaskor– för högpresterande applikationer
  • Identifieras av tre vågor på flaskan
  • Bekväm skrivyta
  • Lämplig för GC och masspektrometri (MS) applikationer
  • Rekommenderas för användning med Thermo Scientific™ GC Orbitrap™ MS-system och andra högupplösta exakta (HRAM ) massinstrument
Specifikationscertifierad
  • Alla Thermo Scientific SureSTART flaskor är dimensionellt verifierade
  • Inspekteras genom automatiserad optisk inspektion och mätning för att säkerställa kritiska dimensioner och toleranser
  • Enhetlig och felfri
Spårbart parti
  • 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
  • Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) öppning 12.5 mm
Färg Clear
Diameter (metrisk) Yttre 22.75 mm
Material Klart glas
Sterilitet Non-sterile
Disponibel Single-use
För användning med (applikation) Headspace
Graderad Yes
Infoga typ None
Material (Beläggning) No
Förpackningstyp 1 Pk. of 100
Storlek (metrisk) öppning 20 mm
Volym (metrisk) Rest <0.8 mL
Basstil Platt botten
Produktlinje SureSTART nivå 3
Volym (metrisk) Totalt 10 ml
Förslutningstyp Crimp Cap
Kvantitet 100/Pk.
Stängningsstorlek 20 mm
Markeringspunkt Ja
Volym (metrisk) Användbar 8 mL
För användning med (utrustning) Headspace Autosampler
Typ av flaska Headspace Vials
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Höjd (metrisk) 46 mm
Produkttyp Crimp Top Headspace-flaska