Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ Glasinsatser (nivå 3) för 2 ml HPLC- och GC-flaskor
Produktkod. 17895184 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Basstil:
Flat Bottom
Konisk med Polyspring
Konisk med Pulled Point
Precisionspunkt konisk
Material:
GULD-kvalitetsglas
Glas
Volym (metrisk) Användbar:
0,25 ml
0,35 ml
0,45 ml
Kvantitet:
100/förpackning
1000/förpackning
500/förpackning
5000/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Basstil Material Volym (metrisk) Användbar Kvantitet Förpackningsstorlek
17895184 Precisionspunkt konisk Glas 0,35 ml 100/förpackning -
17303983 Konisk med Polyspring Glas 0,25 ml 100/förpackning -
17953611 Konisk med Polyspring GULD-kvalitetsglas 0,25 ml 100/förpackning -
17313983 Konisk med Polyspring Glas 0,25 ml 5000/förpackning -
17323983 Konisk med Polyspring Glas 0,25 ml 1000/förpackning -
17333983 Konisk med Polyspring Glas 0,25 ml 100/förpackning -
17343983 Konisk med Polyspring Glas 0,25 ml 5000/förpackning -
17353983 Konisk med Polyspring Glas 0,25 ml 1000/förpackning -
17363983 Konisk med Pulled Point Glas 0,35 ml 100/förpackning Paket med 100
17373983 Konisk med Pulled Point Glas 0,35 ml 5000/förpackning -
17383983 Konisk med Pulled Point Glas 0,35 ml 1000/förpackning -
17393983 Flat Bottom Glas 0,45 ml 500/förpackning -
17845204 Flat Bottom Glas 0,45 ml 500/förpackning -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 17895184 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 6PME04CPR1
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd SureSTART (nivå 3) silaniserade glasinsatser för små provvolymer med mycket polära analyter
Välj Thermo Scientific SureSTART insatser (nivå 3) med 2 ml flaskor vid analys av prover för att maximera injektionsvolymen. Dessa glasinsatser har en liten total volymkapacitet på 500 μl, med en minsta restvolym på 2 μl. När mikroprover placeras och försluts i en 2 ml flaska kan de användas i konventionella autosampler-brickor. Välj mellan polyspring koniska, pulled point-koniska eller plattbotten-insertformat. Koniska insatser är mest effektiva med restvolymer på 2–4 μl. Dessa insatser på Performance Level 3 är utformade för att skydda dina mest värdefulla prover och leverera konsekventa, reproducerbara resultat för dina mest krävande analyser. De är specifikationscertifierade för att säkerställa fysiska mått och uppfylla alla krav från USA, EU och JPN farmakopé.
Notera: Köpet gäller endast glasinsatser
Funktioner
  • Använd 9 mm skruvtoppsampuller, 11 mm snaplockflaskor eller 11 mm crimp-toppampuller med dessa insatser
  • Täta dessa ampuller med 9 mm skruvlock eller 11 mm crimp/snap-lock och motsvarande septa beroende på vilken typ av flaska du använder
Prestandanivå 3-insatser – för högpresterande applikationer
  • Polyspring Koniska insatser använder en polyetenfjäder för att centrera nederkanten av insatsen och ge en dämpning mot nålkontakt
  • Plattbotteninsatser kan rymma större provvolym än polyspring- eller pulled point-koniska insatser
  • Lämplig för GC, HPLC/UHPLC och masspektrometri (MS)-tillämpningar
  • Rekommenderas för användning med Thermo Scientific™ GC- och LC Orbitrap™ MS-system samt andra högupplösta exakta massinstrument
Specifikationscertifierad
  • Alla Thermo Scientific SureSTART insättningar är dimensionsverifierade
  • Inspekteras genom automatiserad optisk inspektion och mätning för att säkerställa kritiska dimensioner och toleranser
  • Enhetlig och felfri
Spårbart parti
  • 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
  • Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
Prestandanivåerna SureSTART
SureSTART Flaskor, kapslar, insatser, septa och kit finns tillgängliga i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestationsmässiga eller budgetmässiga behov.
Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Level 1 Produkterna är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
Nivå 2: Höggenomströmningsanalys
När robusthet och reproducerbarhet är avgörande
SureSTART Level 2 Flaskor har mycket låga metallhalter och lakbart material för att säkerställa att de uppfyller de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septorna är konditionerade för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extrakterbara ämnen. Dessa produkter stödjer rutinmässiga analyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
Nivå 3: Hög prestation
När känslighet är ett måste
SureSTART Level 3 Produkterna packas i en ren miljö enligt vår egen hygienprincip och regler för att skydda mot föroreningar. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av utvinningsbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septorna är konditionerade för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extrakterbara ämnen. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av och provsäkerhet och integritet.
Alla SureSTART ampuller, stängningar och septor är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 6 mm
Material Glas
Sterilitet Icke-steril
Disponibel För engångsbruk
För användning med (applikation) Mikroprovtagning
Infoga typ Insatser för HPLC- och GC-ampuller
Förpackningstyp 1 paket med 100
Volym (metrisk) Rest 2μ L
Basstil Precisionspunkt konisk
Produktlinje SureSTART nivå 3
Volym (metrisk) Totalt 0.4 mL
Kvantitet 100/förpackning
Volym (metrisk) Användbar 0,35 ml
För användning med (utrustning) 2 ml ampuller
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Höjd (metrisk) 31 mm
Produkttyp Insats