Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ Glasinsatser för 2 ml injektionsflaskor, nivå 3 högpresterande applikationer
Produktkod. p-9625005 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Basstil:
Konisk
Konisk med PE Polyspring
Konisk med Pulled Point
Platt bas
Precisionspunkt konisk
Material:
Borsilikatglas
Glas
Silaniserat glas
Volym (metrisk) Användbar:
0.25 mL
0.35 mL
0.45 mL
Kvantitet:
100/Pk.
1000/Pk.
500/Pk.
5000/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 17303983
Brand: Thermo Scientific™ 6PME03C1SP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använda SureSTART™ Prestandanivå 3 glasinsatser i 2 mL skruv-, snap- eller crimp-topflaskor vid analys av mycket små provstorlekar (mindre än 2 mL). Obs: Köpet är endast för glasinsatser
Använda Thermo Scientific™ SureSTART™ Prestandanivå 3 Insatser med 2 mL flaskor vid analys< 2 mL prover för att maximera injektionsvolymen. Dessa glasinsatser har en liten total volymkapacitet på< 400μ L, med en minsta restvolym på 2μ L. När de placeras och försluts inuti en 2 ml flaska kan mikroprov användas i konventionella autoprovtagningsbrickor. Välj mellan polyfjädrande koniska, dragna spetskoniska eller plattbottnade skärformat. Koniska skär är mest effektiva med restvolymer på 2-4μ L. Dessa skär har prestandanivå 3, vilket innebär att de är designade för att skydda dina mest värdefulla prover och leverera konsekventa, reproducerbara resultat för dina mest krävande analyser. De är specifikationscertifierade för att säkerställa fysiska dimensioner och uppfylla alla krav i USA, EU, JPN Pharmacopeia.
Obs: Köpet är endast för glasinsatser
Funktioner
  • Använd 9 mm skruvlocksflaskor, 11 mm snaptopflaskor eller 11 mm crimptopflaskor med dessa insatser
  • Försegla dessa flaskor med 9 mm skruvlock eller 11 mm krymp-/snäpplock och motsvarande septa beroende på vilken typ av flaska du använder
Prestandanivå 3-inlägg– för högpresterande applikationer
  • Polyspring koniska insatser använder en polyetenfjäder för att centrera botten av insatsen och för att ge en kudde mot nålkontakt
  • Plattbottnade insatser kan rymma mer provvolym än polyfjädrar eller koniska insatser med dragna spetsar
  • Lämplig för GC, HPLC/UHPLC och masspektrometri (MS)-tillämpningar
  • Rekommenderas för användning med Thermo Scientific™ GC och LC Orbitrap™ MS-system och andra högupplösta exakta massinstrument
Specifikationscertifierad
  • Alla Thermo Scientific SureSTART insatser är dimensionellt verifierade
  • Inspekteras genom automatiserad optisk inspektion och mätning för att säkerställa kritiska dimensioner och toleranser
  • Enhetlig och felfri
Spårbart parti
  • 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
  • Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 6 mm
Material Glas
Sterilitet Non-sterile
Disponibel Single-use
För användning med (applikation) Micro Sampling
Infoga typ Inserts with spring for HPLC and GC Vials
Förpackningstyp 1 Pack of 100
Storlek (metrisk) öppning 6 mm
Volym (metrisk) Rest 4μ L
Basstil Konisk med PE Polyspring
Produktlinje SureSTART nivå 3
Volym (metrisk) Totalt 0.375 mL
Höjd (metrisk) 29 mm
Kvantitet 100/Pk.
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Typ Vialinsats
Volym (metrisk) Användbar 0.25 mL
För användning med (utrustning) Flaskor (nivå 3, 2 mL)