Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ GULD-klassade polypropenmikrovialer för <2 ml prover (nivå 3)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
Använd prestandanivå 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml GULD-klassade polypropenmikrovialer för <2 ml prover som är benägna att binda ospecifikt. Dessa lågbindande polypropenflaskor har belagts med ett 200 nm tjockt lager av 100 % kiseldioxid som ger överlägsen kemisk tröghet och prestanda. Ytan är fri från anjoner och katjoner, vilket minimerar adsorption och säkerställer att även spårnivåprover återvinns pålitligt.
De kan användas med alla HPLC/UHPLC-instrumenttyper. Dessa genomskinliga plastflaskor med 2 ml skruvlock är specifikationscertifierade för att säkerställa fysiska mått kompatibla med autosampler. Försegla dessa skruvlockflaskor med 9 mm skruvkorkor och septor, som säljs separat
Prestandanivåerna SureSTART
SureSTART Flaskor, kapslar, insatser, septor och kit finns tillgängliga i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
Nivå 1 – Vardagsanalys
Kromatografigodkända SureSTART Level 1 produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomsten och kvantifieringen av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
Nivå 2 – Höggenomströmningsanalys
När robusthet och reproducerbarhet är nyckel SureSTART Level 2 har flaskor mycket låga metallhalter och lakbart material för att säkerställa att de uppfyller de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septorna är konditionerade för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extrakterbara ämnen. Dessa produkter stödjer rutinmässiga analyser och levererar högkvalitativ data med ett oavbrutet arbetsflöde.
Nivå 3 – Hög prestation
När känslighet är ett måste SureSTART Level 3 packas produkterna i en ren miljö enligt vår egen hygienprincip och regler för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av utvinningsbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septorna är konditionerade för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extrakterbara ämnen. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av och provsäkerhet och integritet.
Alla SureSTART ampuller, stängningar och septor är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
Specifications
Specifications
| Färg | Klart |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Nivå | Nivå 3 |
| Storlek (metrisk) öppning | 9 mm |
| Volym (metrisk) Rest | 4μ L |
| Basstil | Insatsflaska, konisk |
| Produktlinje | SureSTART nivå 3 |
| Volym (metrisk) Totalt | 0.4 mL |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Show More |