Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ GOLD-klassade polypropenskruvmikrovials med fast konisk insats och 9 mm lockkit (nivå 3)
GREENER_CHOICE
Produktkod. 31337523 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Stängningsfärg:
Blått
Grå
Hårdhet:
54 Strand
55 Strand
Septum:
Silikon/PTFE
Silikon/PTFE, förslits
Silikon/PTFE, förslits, bundet
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsfärg Hårdhet Septum
31337523 Grå 54 Strand Silikon/PTFE, förslits, bundet
31337519 Blått 55 Strand Silikon/PTFE
31337521 Blått 55 Strand Silikon/PTFE, förslits
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 31337523 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 6PKSV9GCBS1
Beräknad leverans: 27-11-2026
Använd SureSTART™ 0,4 ml GOLD-grade polypropylen skruvtoppsmikrovialer, prestandanivå 3, för analys av <2 ml-prover som är benägna att binda ospecifikt
Använd prestandanivå 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml GULD-klassade polypropylen mikrovialer med skruvlock för <2 ml prover som är benägna att binda sig ospecifikt. Dessa lågbindande polypropenflaskor har belagts med ett 200 nm tjockt lager av 100 % kiseldioxid som ger överlägsen kemisk tröghet och prestanda. Ytan är fri från anjoner och katjoner, vilket minimerar adsorption och säkerställer att även spårnivåprover återvinns pålitligt.
De kan användas med alla HPLC/UHPLC-instrumenttyper. Dessa genomskinliga plastflaskor med 2 ml skruvlock är specifikationscertifierade för att säkerställa fysiska mått kompatibla med autosampler.
Välj bland olika kit med korta gängskruvampuller och polypropenkapslar med silikon/PTFE-septor utformade för att minska problem med autosampler-nålar. Alternativ för förslitsade och bundna septor finns tillgängliga. Välj kit med AVCS™ skruvlock för effektiva tätningar, konsekventa data och ökad provgenomströmning.
Prestandanivåerna SureSTART
SureSTART Flaskor, kapslar, insatser, septor och kit finns tillgängliga i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
Nivå 1 – Vardagsanalys
Kromatografigodkända SureSTART Level 1 produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomsten och kvantifieringen av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
Nivå 2 – Höggenomströmningsanalys
När robusthet och reproducerbarhet är nyckel SureSTART Level 2 har flaskor mycket låga metallhalter och lakbart material för att säkerställa att de uppfyller de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septorna är konditionerade för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extrakterbara ämnen. Dessa produkter stödjer rutinmässiga analyser och levererar högkvalitativ data med ett oavbrutet arbetsflöde.
Nivå 3 – Hög prestation
När känslighet är ett måste SureSTART Level 3 packas produkterna i en ren miljö enligt vår egen hygienprincip och regler för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av utvinningsbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septorna är konditionerade för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extrakterbara ämnen. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av och provsäkerhet och integritet.
Alla SureSTART ampuller, stängningar och septor är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Stängningsfärg Grå
Färg (sigill) Vit/röd
Diameter (metrisk) öppning 6 mm
Diameter (metrisk) Inre 12 mm
Färg Klart
Material Polypropen
Förslits Ja
Volym (metrisk) 2 mL
Septum Silikon/PTFE, förslits, bundet
Inkluderar 100 flaskor och kapsyler
Nivå Nivå 3
Storlek (metrisk) öppning 9 mm
Volym (metrisk) Rest 4μ L
Hårdhet 54 Strand
Basstil Insatsflaska, konisk
Produktlinje SureSTART nivå 3
Volym (metrisk) Totalt 0.4 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock, kort gänga
Kvantitet 100 Ea.
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Stängningsstorlek 9 mm
Markeringspunkt Nej
Volym (metrisk) Användbar 0.3 mL
För användning med (utrustning) 9 mm Skruvlock och Septa
Septastorlek (metrisk) 9 mm
Typ av flaska 0,4 ml GULD-klassade polypropen-skruvtoppsmikrovials med fast konisk insats, nivå 3
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Silver)
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Höjd (metrisk) 32 mm