Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ High Recovery Glass Snap Top Microvials för< 2 mL prover, nivå 3 högpresterande applikationer
Produktkod. p-7237229 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk) öppning:
5.5 mm
6 mm
Material (Beläggning):
No
Silanized
Kvantitet:
100/Pk.
1000/Pk.
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) öppning Material (Beläggning) Kvantitet
17394023 5.5 mm No 100/Pk.
17304033 - - -
17314033 5.5 mm No 1000/Pk.
17354033 6 mm Silanized 100/Pk.
17865184 6 mm No 100/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17394023 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 6PRV1115V
Använda SureSTART™ High Recovery Glass Snap Top Microvials, Performance Level 3, för att maximera injektionsvolymen vid analys av prover på mindre än 2 ml.
Välja Thermo Scientific™ SureSTART™ High Recovery Glass Snap Top Microvials, Performance Level 3, för att maximera injektionsvolymen vid analys< 2 mL prover. Med yttermått på 12x32 mm har dessa mikrovials i klar och bärnstensfärgad glas en inre V-formad botten för att möjliggöra en relativt hög total användbar volym och en restvolym på 4μ L. Detta är en flaska med prestandanivå 3, vilket betyder att den är designad för att skydda dina mest värdefulla prover och leverera konsekventa, reproducerbara resultat för dina mest krävande analyser.
Funktioner
  • Specifikationscertifierad för att säkerställa fysiska dimensioner och autosamplerkompatibilitet
  • Uppfyller alla krav i USA, EU, JPN Pharmacopeia
  • Använd 9 mm snäpplock och septa eller 11 mm crimplock och septa för att försegla denna flaska
  • Köp i bulk för större besparingar
Prestandanivå 3 injektionsflaskor– för högpresterande applikationer
  • Lämplig för GC, HPLC/UHPLC och masspektrometri (MS)-tillämpningar
  • Rekommenderas för användning med Thermo Scientific™ GC och LC Orbitrap™ MS-system och annan högupplöst exakt massa (HRAM ) instrument
Specifikationscertifierad
  • Alla Thermo Scientific SureSTART flaskor är dimensionellt verifierade
  • Inspekteras genom automatiserad optisk inspektion och mätning för att säkerställa kritiska dimensioner och toleranser
  • Enhetlig och felfri
Spårbart parti
  • 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
  • Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) öppning 5.5 mm
Färg Clear
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Klart glas
Sterilitet Non-sterile
Disponibel Single-use
För användning med (applikation) (U)HPLC, GC, MS
Graderad No
Infoga typ None
Material (Beläggning) No
Förpackningstyp 1 Pk. of 100
Storlek (metrisk) öppning 11 mm
Volym (metrisk) Rest <4 μL
Basstil Inre V-botten
Produktlinje SureSTART nivå 3
Volym (metrisk) Totalt 1,5 ml
Förslutningstyp Snap Cap
Kvantitet 100/Pk.
Stängningsstorlek 11 mm
Markeringspunkt Ja
Volym (metrisk) Användbar 1,2 ml
För användning med (utrustning) HPLC/GC Autosampler
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Höjd (metrisk) 32 mm
Produkttyp High Recovery Snap-flaska