Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ HPLC- och GC-certifierade skruvflaskor och locksatser för< 2 mL prover, nivå 3 högpresterande applikationer
Uppfyll dina certifierings- och dokumentationsbehov med vår nivå 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ HPLC- och GC-certifierade skruvflaskor och locksatser för< 2 ml prover.
Brand:  Thermo Scientific™ 6PCK71LVW
2453.48 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17835204
  • 2470.00 SEK / Paket med 100
Bara null kvar
Beräknad leverans: 26-08-2025
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Visa mer
Specifikationer
Specifikationer
Grå
12 mm
Klar silikon/klar PTFE; Förslits, Bonded
9 mm
SureSTART nivå 3
Polypropen
32 mm
HPLC och GC certifierad
9 mm
9 mm
6 mm
Klart glas
100 flaskor och kapsyler
45 Strand
0.3 mL
Skruvlock, solid topp
1 mm
HPLC- och GC-certifierad injektionsflaska och lock, nivå 3
Ja
0,3 mL kortgängad skruvglasmikroflaska med fast insats, nivå 3
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ SureSTART™ HPLC- och GC-certifierade skruvflaskor och locksatser för< 2 mL prover, nivå 3 högpresterande applikationer >