Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ Manuell pressare för 20 mm crimpflaskor, nivå 3
Produktkod. 17344163 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
20 mm crimpflaskor
Produktkod. För användning med (utrustning)
17344163 20 mm crimpflaskor
1 options
Produktkod. 17344163 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60180CR20SS
Beräknad leverans: 25-11-2026
Använda SureSTART™ Nivå 3 manuella flaskkrympare för 20 mm crimpflaskor för att säkerställa att dina crimplock försluts på ett tillförlitligt sätt varje gång.
Använd våra prestandanivå 1-proppar med crimpflaskor som har en öppning på 20 mm och en säker tryckpassning för optimal prestanda från dina vardagliga kromatografianalyser.
Nivå 1 SureSTART 20 mm proppar är tillverkade av bromobutylgummi med låg permeabilitet, vilket gör dem lämpliga för gasanalys vid låg temperatur och gaslagring med låg flyktighet.
De SureSTART Prestandanivåer
•Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-produkter har mycket låga metallinnehåll, extraherbara och lakbara ämnen för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3-produkter förpackas i renrum för att skydda mot miljöfaktorer. De innehåller de lägsta nivåerna av metaller, extraherbara och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Manuell Crimper
För användning med (utrustning) 20 mm crimpflaskor
Material Rostfritt stål
Produktlinje SureSTART nivå 3
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Guld)