Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ MSCERT skruvflaska och locksatser, nivå 3 högpresterande tillämpningar
Produktkod. 17373993 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Material:
Bärnstensfärgat glas
Klart glas
Förslutningstyp:
Skruvlock, ACVS, nivå 3
Skruvlock, nivå 3
Färg (sigill):
Blå/Klar
Vit/Beige
Septum:
Blå silikon/klar PTFE; Förslits
Silikon/PTFE
Silikon/PTFE, förslits
Silikonblå Transparent/PTFE Färglös
Vit silikon/beige PTFE; Förslits, Bonded
Vit silikon/röd PTFE; Förslits, Bonded
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Förslutningstyp Färg (sigill) Septum
17373993 Klart glas Skruvlock, ACVS, nivå 3 Blå/Klar Silikon/PTFE
17383993 Bärnstensfärgat glas Skruvlock, ACVS, nivå 3 Blå/Klar Silikonblå Transparent/PTFE Färglös
17393993 Klart glas Skruvlock, ACVS, nivå 3 Blå/Klar Silikon/PTFE, förslits
17304003 Bärnstensfärgat glas Skruvlock, ACVS, nivå 3 Blå/Klar Blå silikon/klar PTFE; Förslits
17314003 Klart glas Skruvlock, nivå 3 Vit/Beige Vit silikon/röd PTFE; Förslits, Bonded
17324003 Bärnstensfärgat glas Skruvlock, nivå 3 Vit/Beige Vit silikon/beige PTFE; Förslits, Bonded
17334003 Klart glas Skruvlock, nivå 3 Vit/Beige Vit silikon/beige PTFE; Förslits, Bonded
17344003 Bärnstensfärgat glas Skruvlock, nivå 3 Vit/Beige Vit silikon/beige PTFE; Förslits, Bonded
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17373993 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 6PMSCK534W
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Uppfyll dina certifierings- och dokumentationsbehov med vår nivå 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ MSCERT skruvflaska och locksatser.
Uppfyll dina certifierings- och dokumentationsbehov med vår nivå 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ MSCERT skruvflaska och locksatser. Välj nivå 3-produkter för ultimat prestanda och känslighet från dina metoder, samtidigt som du bibehåller de högsta nivåerna av provsäkerhet och integritet. Välj från en mängd olika kit som innehåller kortgängade skruvflaskor med markeringsfläckar i klart eller bärnstensfärgat glas och polypropenlock med silikon/PTFE-septa utformade för att minska problem med autosamplernålar. Förslitsade och bundna septa-alternativ finns tillgängliga. Välj kit med SureStop™ injektionsflaskor och/eller AVCS™ skruvlock för effektiva tätningar, konsekventa data och ökad provgenomströmning.
MSCERT (endast kit)
Certifierade högpresterande kit för användning med rutinmässiga masspektrometrianalyser.
Våra MSCERT-kit är testade av både LC-MS och GC-MS för att säkerställa att det inte finns några extraherbara ämnen, lakbara eller resterande tillverkningsmedel i flaskan som kan generera falska kromatografiska toppar och störa dina resultat. De är också testade och certifierade för upp till 15 kritiska fysiska specifikationer för att förhindra tekniska/prestandaproblem. Kunderna får testresultaten och analyscertifikatet i kitboxen. Rekommenderas för låg adsorption.
SureStop Vials& Avancerat flaskförslutningssystem (AVCS ) Kepsar:
Denna patenterade kombination av flaska/lock med skruvlock har en genomslagsresistent tätningsringdesign, kontrollerad septumkompression och SureStop förslutningspositioneringsfläns för att säkerställa en effektiv tätning som eliminerar under- och övertätning, minskar lösningsmedelsavdunstning och skapar färre avbrott i autosampler. SureStop flaskor och AVCS caps har universell instrumentkompatibilitet för alla LC- och GC-autosamplare. De innehåller också låga urlakningsbara nivåer, vilket gör dem till ett idealiskt alternativ till bundna lock för dem som söker renare spektra.
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Färg (sigill) Blå/Klar
Diameter (metrisk) öppning 6 mm
Diameter (metrisk) Inre 12 mm
Material Klart glas
Volym (metrisk) 2 mL
Septum Silikon/PTFE
Inkluderar Flaska och kapsyl
Storlek (metrisk) öppning 9 mm
Hårdhet 55 Strand
Produktlinje SureSTART nivå 3
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock, ACVS, nivå 3
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Stängningsstorlek 9 mm
Markeringspunkt Ja
Septastorlek (metrisk) 9 mm
Typ av flaska 2 mL kortgängad skruvglas SureStop™ Flaska, nivå 3
Certifikat och efterlevnad MSCERT
Höjd (metrisk) 32 mm
Produkttyp MSCERT-flaska och kapselkit, nivå 3