Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ PFAS-kit, specifikationscertifierad 0,8 mL SureSTOP™ Snäpp genomskinlig polypropenflaska och 11 mm platt botteninsats Blå snäpplock med inbyggd polyeten-septum, nivå 1
Produktkod. 17943611 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk) Totalt:
0.8 mL
Produktkod. Volym (metrisk) Totalt
17943611 0.8 mL
1 options
Produktkod. 17943611 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 6EKRV11PP08
Använda SureSTART™ Specifikation Certifierad 0,8 mL SureSTOP™ Snap Clear polypropenflaska och 11 mm plattbottnad insats med blå snäpplock med inbyggd polyetenavskiljare, nivå 1 för daglig analys och norm 1633. 100/pack.
Uppfyll dina certifierings- och dokumentationsbehov med vår nivå 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ Specifikation Certifierad Propylene Vial Insert and Cap Kit. Välj produkter på nivå 1 för ett prisvärt alternativ för daglig kromatografianalys med hjälp av kärndetektorteknologi. Välj från en mängd olika satser som innehåller kortgängade skruvflaskor i genomskinliga propen- och polypropenkapsyler med silikon/PTFE-septa med olika hårdhetsvärden utformade för att minska problem med autosamplernålar. Förslitade septa-alternativ finns tillgängliga.
Specifikationscertifierade kit
För vardagsanalys
Alla SureSTART produkterna är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
SureStop Vials och Advanced Vial Closure System (AVCS ) Kepsar:
Denna patenterade kombination av flaska/lock med skruvlock har en genomslagsresistent tätningsringdesign, kontrollerad septumkompression och SureStop förslutningspositioneringsfläns för att säkerställa en effektiv tätning som eliminerar under- och övertätning, minskar lösningsmedelsavdunstning och skapar färre avbrott i autosampler. SureStop flaskor och AVCS caps har universell instrumentkompatibilitet för alla LC- och GC-autosamplare. De innehåller också låga urlakningsbara nivåer, vilket gör dem till ett idealiskt alternativ till bundna lock för dem som söker renare spektra.
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
  • Nivå 1: Vardagsanalys
    Kromatografi godkänd
    SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
  • Nivå 2: Högkapacitetsanalys
    När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
    SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
  • Nivå 3: Hög prestanda
    När känslighet är ett måste
    SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Material Polypropen
Septum Integral PP Septum
Inkluderar Flaskor och förslutningar
Antal per förpackning 100/Pk.
Storlek (metrisk) öppning 6 mm
Produktlinje SureSTART Nivå 1
Volym (metrisk) Totalt 0.8 mL
Stängningsmaterial Polyeten
Förslutningstyp Snap Cap
Stängningsstorlek 11 mm
Markeringspunkt Nej
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Höjd (metrisk) 32 mm
Produkttyp Omonterad snap cap ampal bekvämlighetskit