Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ Polypropeninsatser Polyspring för 2 ml HPLC & GC ampuller, nivå 1
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17343903 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Förpackningstyp:
1 paket med 100
10-pack om 100
50-pack med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackningstyp
17343903 1 paket med 100
17353903 50-pack med 100
17363903 10-pack om 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17343903 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 6EME03CPPSP
Beräknad leverans: 07-12-2026
Pålitlig prestanda för provanalys med låg volym. Använd SureSTART Polyspring insatser (nivå 1) för vardagliga LC- och GC-analyser.
Välj Thermo Scientific Polyspring plastinsatser med 2 ml skruv, kramp eller snap HPLC och GC flaskor för att maximera injektionsvolymen vid analys av 2 ml prover. Integralen Polyspring längst ner på insatsen centrerar insatsen i flaskan, säkerställer en bra tätning med flaskans lock och ger en kudde mot nålkontakt. Dessa plastinsatser har en liten total volymkapacitet på 325 μl och en minsta restvolym på 2 μl. När mikroprover placeras och försluts i en 2 ml flaska kan de användas i konventionella autosampler-brickor. Prestandanivå 1-produkter är kostnadsoptimerade och utformade för vardagliga kromatografianalyser. De är specifikationscertifierade för att säkerställa fysiska mått.
Nyckelfunktioner
  • Designad för användning med Thermo Scientific 2 ml (9 mm) skruv, 11 mm snäpp och 11 mm crimpflaskor
  • Kompatibel med Thermo Scientific 9 mm skruv, 11 mm snäpp och 11 mm crimplock och septa
  • Lämplig för GC-, LC- och MS-applikationer
Prestandanivå 3 – för högkänsliga applikationer
  • Uppfyller kraven i USA, EU och JPN Pharmacopeia
  • Innehålla de lägsta nivåerna av utvinningsbara metaller och lakbara ämnen
  • Idealiskt för GC-, LC- och MS-applikationer, inklusive Thermo Scientific™ LC- och GC-MS-system Orbitrap™ samt andra HRAM instrument
  • Stöder arbetsflöden som kräver konsekvent känslighet och selectivit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 6 mm
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Disponibel För engångsbruk
För användning med (applikation) Mikroprovtagning
Infoga typ Insatser med fjäder för HPLC- och GC-ampuller
Förpackningstyp 1 paket med 100
Volym (metrisk) Rest 2 μl
Basstil Konisk med Polyspring
Produktlinje SureSTART Nivå 1
Volym (metrisk) Totalt 0.325 mL
Kvantitet 100
Volym (metrisk) Användbar 0.25 mL
För användning med (utrustning) 2 ml ampuller
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Guld)
ACT-etikett Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Höjd (metrisk) 30 mm
Produkttyp Polyspring Insats
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.