Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ Polyspring Insättningar (nivå 1) för 2 ml HPLC- och GC-ampuller
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Välj Thermo Scientific Polyspring plastinsatser med 2 ml skruv, kramp eller snap HPLC och GC flaskor för att maximera injektionsvolymen vid analys av 2 ml prover. Integralen Polyspring längst ner på insatsen centrerar insatsen i flaskan, säkerställer en bra tätning med flaskans lock och ger en kudde mot nålkontakt. Dessa plastinsatser har en liten total volymkapacitet på 325 μl och en minsta restvolym på 2 μl. När mikroprover placeras och försluts i en 2 ml flaska kan de användas i konventionella autosampler-brickor. Prestandanivå 1-produkter är kostnadsoptimerade och utformade för vardagliga kromatografianalyser. De är specifikationscertifierade för att säkerställa fysiska mått.
Funktioner
- Uppfyller alla krav för USA, EU, JPN farmakopé.
- Användning med 9 mm skruvampuller, 11 mm snapampuller eller 11 mm crimpampuller
- Försegla ampuller med 9 mm skruvlock och septa, 11 mm crimplock och septa, eller 11 mm snaplock och septa beroende på vilken flaska som används
Prestandanivå 2-ampuller – för högkapacitetsapplikationer
- Lämplig för GC, HPLC/UHPLC och masspektrometri (MS)-tillämpningar
Specifikationscertifierad
- Alla Thermo Scientific SureSTART insättningar är dimensionsverifierade
- Inspekteras genom automatiserad optisk inspektion och mätning för att säkerställa kritiska dimensioner och toleranser
- Enhetlig och felfri
Spårbart parti
- 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
- Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
Om Thermo Scientific SureSTART ampuller, kapslar, insatser och kit
SureSTART Ampuller och kapslar finns tillgängliga i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestationsmässiga eller budgetmässiga behov.
- Nivå 1-flaskor och kapslar är avsedda för vardagliga tillämpningar och är lämpliga för QA/QC-applikationer med kärndetektorer.
- Nivå 2-ampuller, kapslar, insatser och kit är avsedda för högkapacitetsapplikationer. Dessa ampuller har mycket låg metallhalt, utvinningsbara och lakbara ämnen för att leverera högkvalitativ data med ett oavbrutet arbetsflöde.
- Nivå 3-flaskor, kapslar, insatser och kit är avsedda för högpresterande applikationer. Använd nivå 3 för dina mest värdefulla prover och analyter som är benägna att absorbera glas för att leverera konsekventa, reproducerbara resultat för dina mest krävande analyser.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 6 mm |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6 mm |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Disponibel | För engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Mikroprovtagning |
| Infoga typ | Insatser med fjäder för HPLC- och GC-ampuller |
| Förpackningstyp | 10-pack om 100 |
| Volym (metrisk) Rest | 2 μl |
| Visa mer |