Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ Specifikation Certifierad 20 ml skruv genomskinlig glasflaska och 24 mm sluten toppskruvlock för scintillation, nivå 2
Produktkod. 17343813 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
20 mL
Produktkod. Volym (metrisk)
17343813 20 mL
1 options
Produktkod. 17343813 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 6AK20SCIN
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-11-2026
Utför noggrann vätskescintillationsräkning samtidigt som du säkert innehåller radioaktiva cocktails med vår nivå 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ Specifikation Certifierade skruvflaskor och locksatser för scintillation.
Utför noggrann vätskescintillationsräkning samtidigt som du säkert innehåller radioaktiva cocktails med vår nivå 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ Specifikation Certifierade skruvflaskor och locksatser för scintillation. Välj nivå 2-produkter för tillämpningar med hög genomströmning, när robusthet och reproducerbarhet är nyckeln. Våra kit för scintillation inkluderar 20 ml skruvflaskor av glas och slutna polypropenlock som är fodrade med polypropylenfoliesepta.
Scintillationsflaskor och kapslar
Tillverkat av glas med låg kaliumnivå för att minska bakgrundsscintillation.
Kapslarna är folieklädda för att säkert innehålla scintillationscocktails med låga nivåer av radionuklider.
20 ml flaskor är kompatibla med de flesta automatiska scintillationsräknare.
Specifikationscertifierade kit
För vardagsanalys
Alla SureSTART produkter är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
Prestandanivåerna SureSTART
SureSTART Flaskor, kapslar, insatser, septa och kit finns tillgängliga i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestationsmässiga eller budgetmässiga behov.
Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Level 1 Produkterna är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
Nivå 2: Höggenomströmningsanalys
När robusthet och reproducerbarhet är avgörande
SureSTART Level 2 Flaskor har mycket låga metallhalter och lakbart material för att säkerställa att de uppfyller de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septorna är konditionerade för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extrakterbara ämnen. Dessa produkter stödjer rutinmässiga analyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
Nivå 3: Hög prestation
När känslighet är ett måste
SureSTART Level 3 Produkterna packas i en ren miljö enligt vår egen hygienprincip och regler för att skydda mot föroreningar. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av utvinningsbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septorna är konditionerade för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extrakterbara ämnen. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av och provsäkerhet och integritet.
Alla SureSTART ampuller, stängningar och septor är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Vitt
Diameter (metrisk) öppning 15 mm
Diameter (metrisk) Inre 27.5 mm
Material Klart glas
Volym (metrisk) 20 mL
Septum Silver polypropenfolie
Inkluderar 500 injektionsflaskor och kapsyler
Storlek (metrisk) öppning 24 mm
Produktlinje SureSTART Nivå 2
Volym (metrisk) Totalt 20 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock, stängd topp, nivå 2
Kvantitet 5 paket med 100 flaskor ea.
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Stängningsstorlek 24 mm
Markeringspunkt Nej
Septastorlek (metrisk) 24 mm
Typ av flaska 20 ml skruvflaska av glas, nivå 2
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Silver)
ACT-etikett Ja
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Höjd (metrisk) 57 mm
Produkttyp Specifikationscertifierad flaska och lockkit för scintillation, nivå 2