Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ Specifikation Certifierad Propylene Vial Insert and Cap Kit, nivå 1 vardagsanalys
Produktkod. p-7249794 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Septum:
Silikon/PTFE
Vit silikon/blå PTFE; Förslits
Färg (sigill):
Vit/Blå
Vit/röd
Produktkod. 17825184
Brand: Thermo Scientific™ 6EKPP97
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppfyll dina certifierings- och dokumentationsbehov med nivå 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ Specifikation Certifierade glasflaskor med insats och lock.
Uppfyll dina certifierings- och dokumentationsbehov med vår nivå 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ Specifikation Certifierad Propylene Vial Insert and Cap Kit. Välj produkter på nivå 1 för ett prisvärt alternativ för daglig kromatografianalys med hjälp av kärndetektorteknologi. Välj från en mängd olika satser som innehåller kortgängade skruvflaskor i genomskinliga propen- och polypropenkapsyler med silikon/PTFE-septa med olika hårdhetsvärden utformade för att minska problem med autosamplernålar. Förslitade septa-alternativ finns tillgängliga.
Specifikation Certifierade Kit
För daglig analys
Alla SureSTART produkterna är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Färg (sigill) Vit/Blå
Diameter (metrisk) öppning 6 mm
Diameter (metrisk) Inre 12 mm
Färg Klart
Material Rensa propylen
Förslits Ja
Septum Vit silikon/blå PTFE; Förslits
Inkluderar 100 flaskor och kapsyler
Storlek (metrisk) öppning 9 mm
Hårdhet 45 Strand
Produktlinje SureSTART Nivå 1
Volym (metrisk) Totalt 0.4 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock, solid topp
Höjd (metrisk) 32 mm
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Typ Specifikation Certifierad injektionsflaska och locksats
Stängningsstorlek 9 mm
Markeringspunkt Nej
Septastorlek (metrisk) 9 mm
Typ av flaska 0,4 mL kortgängad skruv Propylen mikroflaska med fast konisk insats, nivå 1