Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ Specifikation Certifierade skruvflaskor och locksatser, nivå 2-applikationer med hög genomströmning
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
Uppfyll dina certifierings- och dokumentationsbehov med våra nivå 2-certifierade Thermo Scientific™ SureSTART™ skruvflaskor och lockkit. Välj nivå 2-produkter för högkapacitetsapplikationer, där robusthet och reproducerbarhet är avgörande. Välj bland olika kit som innehåller skruv- eller kortgängade skruvampuller med markeringsfläckar i klart eller bärnstensfärgat glas och polypropenkapslar med silikon/PTFE-septor av olika hårdhetsvärden utformade för att minska problem med autosampler-nålar. Alternativ för förslitna och bundna septor finns tillgängliga. Välj kit med SureStop™ ampuller och/eller AVCS™ skruvlock för effektiva tätningar, konsekvent data och ökad provgenomströmning.
Specifikationscertifierade kit
För vardagsanalysAlla SureSTART produkter är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
SureStop Flaskor och Advanced Vial Closure System (AVCS) Caps: Denna patenterade skruvlock flaska/lock-kombination har en tryckmotståndskraftig tätningsring, kontrollerad septumkompression och SureStop stängningspositioneringsfläns för att säkerställa en effektiv tätning som eliminerar under- och övertätning, minskar lösningsmedelsavdunstning och skapar färre avbrott i autosamplern. SureStop Ampuller och AVCS kondensatorer har universell instrumentkompatibilitet för alla LC- och GC-autosamplers. De innehåller också låga nivåer av lakbarhet, vilket gör dem till ett idealiskt alternativ till bundna kapslar för dem som söker renare spektra.
Prestandanivåerna SureSTART
SureSTART Flaskor, kapslar, insatser, septa och kit finns tillgängliga i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestationsmässiga eller budgetmässiga behov.
Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkändSureSTART Level 1 Produkterna är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
Nivå 2: Höggenomströmningsanalys
När robusthet och reproducerbarhet är avgörande
SureSTART Level 2 Flaskor har mycket låga metallhalter och lakbart material för att säkerställa att de uppfyller de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septorna är konditionerade för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extrakterbara ämnen. Dessa produkter stödjer rutinmässiga analyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.Nivå 3: Hög prestation
När känslighet är ett måsteSureSTART Level 3 Produkterna packas i en ren miljö enligt vår egen hygienprincip och regler för att skydda mot föroreningar. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av utvinningsbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septorna är konditionerade för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extrakterbara ämnen. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av och provsäkerhet och integritet.
Alla SureSTART ampuller, stängningar och septor är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
Specifications
Specifications
| Stängningsfärg | Blått |
| Färg (sigill) | Vit/Blå |
| Diameter (metrisk) öppning | 6 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 12 mm |
| Material | Klart glas |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Septum | Blå silikon/klar PTFE; Förslits |
| Inkluderar | 100 flaskor och kapsyler |
| Storlek (metrisk) öppning | 9 mm |
| Hårdhet | 45 Strand |
| Show More |