Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ Specifikation Certifierade skruvflaskor och locksatser, nivå 2-applikationer med hög genomströmning
Produktkod. 17923611 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Material:
Bärnstensfärgat glas
Bärnstensfärgat hydrolytiskt glas (klass I)
Hydrolytiskt glas (klass I)
Klart glas
Polypropen
Septum:
Blå silikon/klar PTFE; Förslits
Klar silikon/vit PTFE
PTFE/Silicon/PTFE
Röd PTFE/Vit Silikon/Röd PTFE
Silikon/PTFE
Silikon/Polyamid
Silikonblå Transparent/PTFE Färglös
Vit silikon/blå PTFE; Förslits
Vit silikon/röd PTFE; Bondad
Vit silikon/röd PTFE; Förslits, Bonded
Färg (sigill):
Blå/Klar
Röd/Elfenben
Röd/Vit/Röd
Vit/Blå
Vit/röd
Typ av flaska:
1,5 mL kortgängad skruv, polypropenflaska, nivå 2
2 mL kortgängad skruvglas SureStop™ Flaska, nivå 2
2 ml SureStop™ Skruvflaska av glas, nivå 2
2 ml glasflaska med kort gängad skruv, nivå 2
9 mm Skruvgänga
9 mm Skruvgänga, bärnsten
SureStop skruvgängad ampull (monterad)
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Septum Färg (sigill) Typ av flaska
17923611 Polypropen Silikon/Polyamid Vit/röd 2 ml glasflaska med kort gängad skruv, nivå 2
17313823 Klart glas Klar silikon/vit PTFE Vit/röd 2 mL kortgängad skruvglas SureStop™ Flaska, nivå 2
17323823 Bärnstensfärgat glas Klar silikon/vit PTFE Vit/röd 2 mL kortgängad skruvglas SureStop™ Flaska, nivå 2
17333823 Klart glas Silikon/PTFE Blå/Klar 1,5 mL kortgängad skruv, polypropenflaska, nivå 2
17343823 Klart glas Vit silikon/röd PTFE; Bondad Vit/röd 2 ml glasflaska med kort gängad skruv, nivå 2
17353823 Klart glas Klar silikon/vit PTFE Röd/Elfenben 2 ml glasflaska med kort gängad skruv, nivå 2
17363823 Bärnstensfärgat glas Silikonblå Transparent/PTFE Färglös Röd/Elfenben 2 ml glasflaska med kort gängad skruv, nivå 2
17373823 Klart glas PTFE/Silicon/PTFE Röd/Vit/Röd 1,5 mL kortgängad skruv, polypropenflaska, nivå 2
17303833 Klart glas Klar silikon/vit PTFE Vit/röd 1,5 mL kortgängad skruv, polypropenflaska, nivå 2
17313833 Klart glas Vit silikon/röd PTFE; Förslits, Bonded Vit/röd 2 ml glasflaska med kort gängad skruv, nivå 2
17323833 Bärnstensfärgat glas Silikon/PTFE Vit/röd 2 ml glasflaska med kort gängad skruv, nivå 2
17333833 Klart glas Vit silikon/blå PTFE; Förslits Blå/Klar 1,5 mL kortgängad skruv, polypropenflaska, nivå 2
17805194 Klart glas Röd PTFE/Vit Silikon/Röd PTFE Röd/Vit/Röd SureStop skruvgängad ampull (monterad)
17805184 Klart glas Silikon/PTFE Röd/Elfenben SureStop skruvgängad ampull (monterad)
17825224 Klart glas Blå silikon/klar PTFE; Förslits Vit/Blå SureStop skruvgängad ampull (monterad)
17845214 Klart glas Silikonblå Transparent/PTFE Färglös Vit/röd 2 ml SureStop™ Skruvflaska av glas, nivå 2
17865174 Klart glas Vit silikon/blå PTFE; Förslits Vit/Blå 2 ml SureStop™ Skruvflaska av glas, nivå 2
18214594 Hydrolytiskt glas (klass I) PTFE/Silicon/PTFE Röd/Vit/Röd 9 mm Skruvgänga
18254594 Bärnstensfärgat hydrolytiskt glas (klass I) Vit silikon/blå PTFE; Förslits Vit/Blå 9 mm Skruvgänga, bärnsten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Produktkod. 17923611 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 6AKSV9PP15PI
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Uppfyll dina certifierings- och dokumentationsbehov med våra nivå 2-certifierade Thermo Scientific™ SureSTART™ skruvflaskor och lockkit.
Uppfyll dina certifierings- och dokumentationsbehov med våra nivå 2-certifierade Thermo Scientific™ SureSTART™ skruvflaskor och lockkit. Välj nivå 2-produkter för högkapacitetsapplikationer, där robusthet och reproducerbarhet är avgörande. Välj bland olika kit som innehåller skruv- eller kortgängade skruvampuller med markeringsfläckar i klart eller bärnstensfärgat glas och polypropenkapslar med silikon/PTFE-septor av olika hårdhetsvärden utformade för att minska problem med autosampler-nålar. Alternativ för förslitna och bundna septor finns tillgängliga. Välj kit med SureStop™ ampuller och/eller AVCS™ skruvlock för effektiva tätningar, konsekvent data och ökad provgenomströmning.
Specifikationscertifierade kit
För vardagsanalys
Alla SureSTART produkter är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
SureStop Flaskor och Advanced Vial Closure System (AVCS) Caps: Denna patenterade skruvlock flaska/lock-kombination har en tryckmotståndskraftig tätningsring, kontrollerad septumkompression och SureStop stängningspositioneringsfläns för att säkerställa en effektiv tätning som eliminerar under- och övertätning, minskar lösningsmedelsavdunstning och skapar färre avbrott i autosamplern. SureStop Ampuller och AVCS kondensatorer har universell instrumentkompatibilitet för alla LC- och GC-autosamplers. De innehåller också låga nivåer av lakbarhet, vilket gör dem till ett idealiskt alternativ till bundna kapslar för dem som söker renare spektra.
Prestandanivåerna SureSTART
SureSTART Flaskor, kapslar, insatser, septa och kit finns tillgängliga i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestationsmässiga eller budgetmässiga behov.
Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Level 1 Produkterna är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
Nivå 2: Höggenomströmningsanalys
När robusthet och reproducerbarhet är avgörande
SureSTART Level 2 Flaskor har mycket låga metallhalter och lakbart material för att säkerställa att de uppfyller de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septorna är konditionerade för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extrakterbara ämnen. Dessa produkter stödjer rutinmässiga analyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
Nivå 3: Hög prestation
När känslighet är ett måste
SureSTART Level 3 Produkterna packas i en ren miljö enligt vår egen hygienprincip och regler för att skydda mot föroreningar. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av utvinningsbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septorna är konditionerade för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extrakterbara ämnen. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av och provsäkerhet och integritet.
Alla SureSTART ampuller, stängningar och septor är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Färg (sigill) Vit/röd
Diameter (metrisk) öppning 6 mm
Färg Clear
Material Polypropen
Volym (metrisk) 1.5 mL
Septum Silikon/Polyamid
Inkluderar Flaska och kapsyl
Antal per förpackning 100/Pk.
Storlek (metrisk) öppning 6 mm
Hårdhet 45 Strand
Produktlinje SureSTART Nivå 2
Volym (metrisk) Totalt 1.5 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock, ACVS
Kvantitet 100 Pk.
Stängningsstorlek 9 mm
Markeringspunkt Nej
Typ av flaska 2 ml glasflaska med kort gängad skruv, nivå 2
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Höjd (metrisk) 32 mm
Produkttyp Specifikationscertifierad flaska och lockkit, nivå 2