Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ Specifikation Certifierade skruvflaskor och locksatser, nivå 2-applikationer med hög genomströmning
Produktkod. 18254594 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Material:
Amber Hydrolytic Glass (Class I)
Bärnstensfärgat glas
Hydrolytiskt glas (klass I)
Klart glas
Polypropen
Septum:
Blå silikon/klar PTFE; Förslits
Klar silikon/vit PTFE
PTFE/Silicon/PTFE
Röd PTFE/Vit Silikon/Röd PTFE
Silicone/Polyamide
Silikon/PTFE
Silikonblå Transparent/PTFE Färglös
Vit silikon/blå PTFE; Förslits
Vit silikon/röd PTFE; Bondad
Vit silikon/röd PTFE; Förslits, Bonded
Färg (sigill):
Blå/Klar
Red/Ivory
Röd/Vit/Röd
Vit/Blå
Vit/röd
Typ av flaska:
1,5 mL kortgängad skruv, polypropenflaska, nivå 2
2 mL kortgängad skruvglas SureStop™ Flaska, nivå 2
2 ml SureStop™ Skruvflaska av glas, nivå 2
2 ml glasflaska med kort gängad skruv, nivå 2
9 mm Skruvgänga
9 mm Skruvgänga, bärnsten
SureStop Screw Thread Vial (Assembled)
Produktkod. 18254594
Brand: Thermo Scientific™ 6AK196W
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppfyll dina certifierings- och dokumentationsbehov med vår nivå 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ Specifikation Certifierade skruvflaskor och locksatser.
Uppfyll dina certifierings- och dokumentationsbehov med vår nivå 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ Specifikation Certifierade skruvflaskor och locksatser. Välj nivå 2-produkter för tillämpningar med hög genomströmning, när robusthet och reproducerbarhet är nyckeln. Välj från en mängd olika satser som innehåller skruv- eller kortgängade skruvflaskor med märkningsfläckar i klart eller bärnstensfärgat glas och polypropenlock med silikon/PTFE-septa med olika hårdhetsvärden utformade för att minska problem med autosamplernålar. Förslitsade och bundna septa-alternativ finns tillgängliga. Välj kit med SureStop™ injektionsflaskor och/eller AVCS™ skruvlock för effektiva tätningar, konsekventa data och ökad provgenomströmning.
Specifikationscertifierade kit
För vardagsanalys
Alla SureSTART produkterna är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
SureStop Vials& Avancerat flaskförslutningssystem (AVCS ) Kepsar:
Denna patenterade kombination av flaska/lock med skruvlock har en genomslagsresistent tätningsringdesign, kontrollerad septumkompression och SureStop förslutningspositioneringsfläns för att säkerställa en effektiv tätning som eliminerar under- och övertätning, minskar lösningsmedelsavdunstning och skapar färre avbrott i autosampler. SureStop flaskor och AVCS caps har universell instrumentkompatibilitet för alla LC- och GC-autosamplare. De innehåller också låga urlakningsbara nivåer, vilket gör dem till ett idealiskt alternativ till bundna lock för dem som söker renare spektra.
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
• Nivå 2: Högkapacitetsanalys
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
• Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Färg (sigill) Vit/Blå
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Amber Hydrolytic Glass (Class I)
Förslits Ja
Sterilitet Icke-steril
Disponibel Engångsbruk
Volym (metrisk) 2 mL
Septum Vit silikon/blå PTFE; Förslits
Graderad Ja
Inkluderar Flaska och kapsyl
Material (tätning) Silikon / PTFE
Material (Beläggning) Hold (Håll)
Antal per förpackning 100
Stil 1 mm
Volym (metrisk) Rest 120μ L
Produktlinje SureSTART Nivå 2
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Skruvlock, ACVS
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 100
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Typ Vial Kit
Konserveringsmedel Nej
Stängningsstorlek 9 mm
Markeringspunkt Ja
För användning med (utrustning) LC/GC autosampler
Typ av flaska 9 mm Skruvgänga, bärnsten