Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ Specifikationscertifierade ampull- och locksatser, nivå 1 vardagsanalys
Produktkod. 18204594 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Färg:
Bärnsten
Produktkod. 18204594
Brand: Thermo Scientific™ 6EKSHV82
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppfyll dina certifierings- och dokumentationsbehov med vår nivå 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ Specifikationscertifierade ampull- och locksatser. Välj produkter på nivå 1 för ett prisvärt alternativ för daglig kromatografianalys med hjälp av kärndetektorteknologi.
Uppfyll dina certifierings- och dokumentationsbehov med vår nivå 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ Specifikationscertifierade ampull- och locksatser. Välj produkter på nivå 1 för ett prisvärt alternativ för daglig kromatografianalys med hjälp av kärndetektorteknologi. Välj från en mängd olika satser som innehåller kortgängade skruvflaskor i genomskinliga propen- och polypropenkapsyler med silikon/PTFE-septa med olika hårdhetsvärden utformade för att minska problem med autosamplernålar.
Specifikationscertifierade kit
För vardagsanalys
Alla SureSTART produkterna är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
•Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Högkapacitetsanalys
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Genomskinlig
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 8.2 mm
Material Hydrolytiskt glas (klass I)
Förslits Nej
Sterilitet Icke-steril
Disponibel Engångsbruk
Volym (metrisk) 1 mL
Graderad Nej
Inkluderar Flaska och plugg
Material (tätning) PE
Material (Beläggning) Hold (Håll)
Antal per förpackning 200
Produktlinje SureSTART Nivå 1
Volym (metrisk) Totalt 1 mL
Stängningsmaterial Polyeten
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förslutningstyp Plugg
Höjd (metrisk) 40 mm
Kvantitet 200
Tjocklek (metrisk) 8 mm
Typ Vial Kit
Konserveringsmedel Nej
Stängningsstorlek 8 mm
Markeringspunkt Nej
För användning med (utrustning) LC autosampler
Typ av flaska Skalflaska