Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ TOC-certifierade skruvflaskor och locksatser, nivå 3 högpresterande applikationer
Produktkod. 17383963 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Certifikat och efterlevnad:
TOC-certifiering (10 ppb)
TOC-certifiering (20 ppb)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Certifikat och efterlevnad
17383963 TOC-certifiering (20 ppb)
17373963 TOC-certifiering (10 ppb)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17383963 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 6PK40TOC20
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Se till att dina miljöanalyser uppfyller myndighetsföreskrifter med vår nivå 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ TOC-certifierade skruvflaskor och locksatser.
Se till att dina miljöanalyser uppfyller myndighetsföreskrifter med vår nivå 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ TOC-certifierade skruvflaskor och locksatser. Välj nivå 3-produkter för ultimat prestanda och känslighet från dina metoder, samtidigt som du bibehåller de högsta nivåerna av provsäkerhet och integritet. Våra TOC-certifierade kit inkluderar 40 ml glasskruvflaskor och förmonterad polypropenskruv med bunden, hög renhet av silikon/PTFE-septa. Varje parti av TOC-flaskor är testade och certifierade för att bidra med bakgrundsnivåer av totalt organiskt kol< 10 eller< 20 ppb.
TOC-certifierade injektionsflaskor och lock
rengjorda, certifierade och färdiga att använda
• TOC-certifierade kit innehåller 40 mL skruvflaskor av glas och förmonterade 24 mm skruvlock med bunden, hög renhet silikon/PTFE-septa.
• Varje lot är testad och certifierad för att bidra< 10 ppb eller< 20 ppb bakgrund Totala nivåer av organiskt kol via gaskromatografi.
• Bakgrund med låg TOC är idealisk för förberedelse och lagring av standarder.
• 40 mL passar de flesta automatiserade TOC-instrument.
• Lämplig för miljöanalyser inklusive off-line och grabprovtagning av högrent vatten
Specifikation Certifierade Kit
För daglig analys
Alla SureSTART produkterna är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Vitt
Diameter (metrisk) öppning 15 mm
Diameter (metrisk) Inre 28 mm
Material Klart glas
Volym (metrisk) 40 mL
Septum Vit silikon/klar PTFE; Bondad
Inkluderar 72 Flaskor och kapsyler
Storlek (metrisk) öppning 24 mm
Hårdhet 55 Strand
Produktlinje SureSTART nivå 3
Volym (metrisk) Totalt 40 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock, nivå 3
Tjocklek (metrisk) 3.2 mm
Stängningsstorlek 24 mm
Markeringspunkt Nej
För användning med (utrustning) TOC-analysatorer
Septastorlek (metrisk) 24 mm
Typ av flaska 40 ml skruvflaska av glas, nivå 3
Certifikat och efterlevnad TOC-certifiering (20 ppb)
Höjd (metrisk) 97 mm
Produkttyp TOC-certifierad flaska och kapsylkit, nivå 3